Merck
406171
Sigma-Aldrich
1,4-Cyclohexanedimethanol divinyl ether, mixture of isomers
98%
Sinónimos:
1,4-Bis[(vinyloxy)methyl]cyclohexane
Seleccione un Tamaño
100 ML
US$ 166,00
500 ML
US$ 610,00
US$ 166,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
US$ 166,00
500 ML
US$ 610,00
About This Item
Fórmula lineal:
C6H10(CH2OCH=CH2)2
Número de CAS:
Peso molecular:
196.29
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 166,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.472 (lit.)
bp
126 °C/14 mmHg (lit.)
densidad
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C=COCC1CCC(CC1)COC=C
InChI
1S/C12H20O2/c1-3-13-9-11-5-7-12(8-6-11)10-14-4-2/h3-4,11-12H,1-2,5-10H2
Clave InChI
DQNSRQYYCSXZDF-UHFFFAOYSA-N
Almacenamiento y estabilidad
May form peroxides
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
234.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
112.5 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)