270385
Tetrahidrofuran
≥99.9%, HPLC grade, suitable for HPLC, inhibitor-free
Sinónimos:
Oxolano, Óxido de butileno, Óxido de tetrametileno
About This Item
65-67 °C
Productos recomendados
Nombre del producto
Tetrahidrofuran, HPLC grade, ≥99.9%, inhibitor-free
grado
HPLC grade
densidad de vapor
2.5 (vs air)
presión de vapor
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.9%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
610 °F
purificado por
glass distillation
lim. expl.
1.8-11.8 %
técnicas
HPLC: suitable
impurezas
<0.020% water
residuo de evap.
<0.0005%
índice de refracción
n20/D 1.407 (lit.)
bp
65-67 °C (lit.)
65-67 °C
mp
−108 °C (lit.)
densidad
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorción UV
λ: 212 nm Amax: 1.00
λ: 250 nm Amax: 0.18
λ: 300 nm Amax: 0.02
λ: 350-400 nm Amax: 0.01
cadena SMILES
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
Clave InChI
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-6.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-21.2 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?