29210
Eucalyptol
analytical standard
Sinónimos:
1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane, 1,8-Cineole, 1,8-Epoxy-p-menthane
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.457 (lit.)
n20/D 1.458
bp
176-177 °C (lit.)
mp
1-2 °C (lit.)
densidad
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@]12CC[C@H](CC1)C(C)(C)O2
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3/t8-,10+
Clave InChI
WEEGYLXZBRQIMU-WAAGHKOSSA-N
Descripción general
Aplicación
- Melon fruits by headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) and gas chromatography-mass spectrometry.[2]
- Chrysanthemum flower by pressurized hot water extraction (PHWE) followed by headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) and gas chromatography-mass spectrometry.[3]
- Pharmaceutical formulations by full evaporation technique extraction followed by capillary gas chromatography and ion-trap detection.[4]
- External analgesic pharmaceutical formulations by densitometric HPTLC analysis.[5]
Otras notas
Productos recomendados
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
52 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?