Documentos clave
8.43788
Sigma-Aldrich
1,8-Cineole
for synthesis
Sinónimos:
1,8-Cineole, 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo(2,2,2)-octane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H18O
Número de CAS:
Peso molecular:
154.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número índice de la CE:
207-431-5
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
potencia
2480 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
1.5 °C
temperatura de transición
flash point 49 °C
solubilidad
3.5 g/L
densidad
0.925 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O1[C@@]2(CC[C@H](C1(C)C)CC2)C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3/t8-,10+
Clave InChI
WEEGYLXZBRQIMU-WAAGHKOSSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.923 - 0.928
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
52 °C - closed cup