FSUPMMRO
Roche
FastStart Universal Probe Master (Rox)
sufficient for 250 reactions, sufficient for 1250 reactions, sufficient for 5000 reactions, suitable for qPCR, suitable for RT-qPCR
About This Item
Productos recomendados
usage
sufficient for 1250 reactions
sufficient for 250 reactions
sufficient for 5000 reactions
Quality Level
feature
dNTPs included: no
hotstart
manufacturer/tradename
Roche
packaging
pkg of 1250 x 20 μL reactions (04913957001)
pkg of 250 x 20 μL reactions (04913949001)
pkg of 5000 x 20 μL reactions (04914058001)
technique(s)
RT-qPCR: suitable
qPCR: suitable
input
purified DNA
detection method
probe-based
Categorías relacionadas
General description
FastSTART™ Universal Probe Master (ROX) incluye un nuevo colorante de referencia que permite su uso en todos los instrumentos de PCR en tiempo real que requieran normalización con ROX, sin modificación ni ajuste del instrumento o protocolo específico. Esta mezcla maestra concentrada x2, lista para usar, contiene todos los reactivos (salvo los cebadores, sondas y muestras) requeridos para realizar análisis de detección cuantitativa de ADN en tiempo real, incluida la qPCR y la qRT-PCR en dos etapas, en el formato de detección de sonda de hidrólisis. FastStart™ Universal Probe Master (Rox) genera excelentes resultados en equipos como el sistema de PCR en tiempo real Applied Biosystems 7900 HT Fast o el sistema de PCR en tiempo real Applied Biosystems 7500. Este producto no está indicado para usar con los instrumentos LightCycler®.
Application
- en reacciones en cadena de la polimerasa en tiempo real cuantitativas (qRT-PCR) TaqMan® para la cuantificación de miRNA endógenos, como MIR376B, MIR376A y MIR181A
- en PCR con transcriptasa inversa (RT-PCR) para estudiar la expresión del factor de necrosis tumoral (TNF) en todo el tejido sinovial de los pacientes con artritis inflamatoria periférica indiferenciada (UPIA)
- para la amplificación y detección de cualquier ADN o ADNc diana, incluidas las que son ricas en GC o AT, por PCR cuantitativa
Features and Benefits
- Aumenta la sensibilidad y la especificidad de la qPCR.
- Uso de la mezcla maestra con cualquier análisis realizado con sonda.
- Amplifica y detecta una amplia variedad de ADN y ADNc específicos.
- Visualiza los productos de amplificación en geles de agarosa.
- Utiliza estaciones de pipeteo robótico para configurar las reacciones de qPCR.
- Evita los resultados falsos positivos que producen contaminación por arrastre.
Components
Quality
Other Notes
Legal Information
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Los clientes también vieron
Artículos
The purpose of Hot Start PCR is to inhibit the PCR reaction in order to reduce nonspecific amplification, prevent the formation of primer dimers, and increase product yields.
Contenido relacionado
Polymerase chain reaction (PCR) is a technique for amplifying nucleic acid molecules and is commonly used in many applications, including RT-PCR, hot start PCR, end point PCR and more.
La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) es una técnica de amplificación de moléculas de ácidos nucleicos y se utiliza habitualmente en muchas aplicaciones, entre ellas la RT-PCR (retroPCR), la PCR de inicio en caliente, la PCR de punto final.
RT-qPCR detects specific targets with applications in gene expression and pathogen detection.