11684302001
Roche
Disolución ABTS™
solution (ready-to-use), suitable for ELISA
Sinónimos:
Disolución ABTS™, ABTS
About This Item
Productos recomendados
form
solution (ready-to-use)
Quality Level
usage
sufficient for 1,500-3,000 assays (ELISA)
packaging
pkg of 3 × 100 mL
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
ELISA: suitable
storage temp.
2-8°C
Categorías relacionadas
General description
La disolución ABTS™ es un sustrato listo para usar para reacciones indicadoras con peroxidasa. Contiene ácido 2,2-azino-di-(3-etilbenzotiazolina)-6-sulfonato y H2O2 en tampón de glicina/ácido cítrico y está disponible en color ligeramente verde.
Application
La disolución de ABTS es un sustrato cromógeno para la peroxidasa en ensayos ELISA.
Biochem/physiol Actions
El ácido 2,2′-acino-di-(3-etilbenzotiazolina) sufónico o ABTS™ actúa como sustrato para el conjugado de HRP (peroxidasa de rábano picante) durante el enzimoinmunoanálisis de absorción (ELISA). Es el sustrato más sensible y estable en comparación con otros tres sustratos, a saber, el ácido 5-aminosalicílico (5AS), la O-fenilenodiamina (OPD), la O-tolidina (OT). También produce los mejores resultados visuales, donde da un color verde azulado. El ELISA utilizando ABTS™ es una técnica muy sensible, específica y reproducible Esta disolución es un sustrato excelente para inmunoanálisis enzimáticos con peroxidasa de rábano picante como marcador enzimático.
Physical form
Producto de la reacción:
Color: verde
Evaluación: fotométrica (405 nm)
Color: verde
Evaluación: fotométrica (405 nm)
Analysis Note
Absorción: Siempre medirse la referencia del espectro de absorción de ABTS y es determinada por un espectro. Debe seleccionarse la longitud de onda de referencia de 490 nm o superior debido a absorción no medible. La absorción de referencia suele ser restada automáticamente por el lector de placas (fondo).
Other Notes
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos de diagnóstico.
Legal Information
ABTS is a trademark of Roche
wgk_germany
nwg
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Los clientes también vieron
EBioMedicine, 57, 102825-102825 (2020-06-20)
Numerous currently incurable human diseases have been causally linked to mutations in connexin (Cx) genes. In several instances, pathological mutations generate abnormally active Cx hemichannels, referred to also as "leaky" hemichannels. The goal of this study was to assay the
Biomolecules, 11(10) (2021-10-24)
Most recently, a technology termed TRIM-Away has allowed acute and rapid destruction of endogenous target proteins in cultured cells using specific antibodies and endogenous/exogenous tripartite motif 21 (TRIM21). However, the relatively large size of the full-size mAbs (150 kDa) results
Molecular cancer therapeutics, 12(10), 2031-2042 (2013-07-23)
We report the first preclinical in vitro and in vivo comparison of GA101 (obinutuzumab), a novel glycoengineered type II CD20 monoclonal antibody, with rituximab and ofatumumab, the two currently approved type I CD20 antibodies. The three antibodies were compared in
The Japanese journal of experimental medicine, 54(3), 131-138 (1984-06-01)
A micro-technique of enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) using ABTS, 2,2'-azino-di-(3-ethylbenzthiazoline sulfonic acid), as a substrate for horseradish peroxidase (HRP) conjugate was studied. In a comparative study among 4 substrates, namely; 5-aminosalicylic acid (5AS), O-phenylenediamine (OPD), O-tolidine (OT) and ABTS, for
Nature protocols, 2(10), 2502-2510 (2007-10-20)
PCR is an established technique providing rapid and highly productive amplification of specific DNA sequences. The demand for equally rapid, sensitive and objective methods to achieve detection of PCR products has led to the coupling of PCR with ELISA. PCR-ELISA