Saltar a
A9941
Ácido 2,2′-acino-bis(3-etilbenzotiazolina-6-sulfónico) diammonium salt
chromogenic, tablet
Sinónimos:
AzBTS-(NH4)2, Diamonio del 2,2′-acino-bis(3-etilbenzotiazolina-6-sulfonato)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 tabs
Fecha estimada de envío16 de octubre de 2026desdeCarlos Spegazzini
US$ 75,40
50 tabs
Fecha estimada de envío16 de octubre de 2026desdeCarlos Spegazzini
US$ 314,00
100 tabs
Fecha estimada de envío16 de octubre de 2026desdeCarlos Spegazzini
US$ 546,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H24N6O6S4
Número CAS:
Peso molecular:
548.68
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
250-396-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7329461
US$ 75,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Fecha estimada de envío16 de octubre de 2026Detalles
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Ácido 2,2′-acino-bis(3-etilbenzotiazolina-6-sulfónico) diammonium salt, tablet, 10 mg substrate per tablet
Quality Segment
form
tablet
technique(s)
protein detection: suitable
solubility
deionized water: 100 mL
storage temp.
room temp
SMILES string
[NH4+].[NH4+].CCN1C(\Sc2cc(ccc12)S([O-])(=O)=O)=N\N=C3/Sc4cc(ccc4N3CC)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H18N4O6S4.2H3N/c1-3-21-13-7-5-11(31(23,24)25)9-15(13)29-17(21)19-20-18-22(4-2)14-8-6-12(32(26,27)28)10-16(14)30-18;;/h5-10H,3-4H2,1-2H3,(H,23,24,25)(H,26,27,28);2*1H3/b19-17-,20-18-;;
InChI key
OHDRQQURAXLVGJ-AXMZSLBLSA-N
General description
ABTS mainly used in ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) procedures.
ABTS, 2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid), is a chromogenic substrate used:
  • For a reaction with laccase or bilirubin oxidase
  • For a reaction with peroxidase enzymes: (like HRP for example). ABTS in combination with hydrogen peroxide
A peroxidase reaction of ABTS in the presence of hydrogen peroxide produces a green soluble end product which can be read spectrophotometrically at 405nm. The reaction may be stopped with 1% sodium dodecyl sulfate (SDS).
ABTS, 2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt is light sensitive, and water soluble chemical compound
Application
El ácido 2,2′-acino-bis(3-etilbenzotiazolina-6-sulfónico es un sustrato de la peroxidasa adecuado para procedimientos ELISA. Este sustrato rinde un producto final soluble que es de color verde y puede leerse espectrofotométricamente a 405 nm. La reacción puede pararse con dodecilsulfatosódico (SDS) al 1 %. Recomendado para procedimientos ELISA (micropocillo), no recomendado para aplicaciones con membrana.
  • 2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt, ABTS, has been used as a substrate in ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay).†
  • ABTS is also used to measure glucose concentrations in different solutions including blood serum.
  • The food industry uses ABTS to measure the antioxidant capacities within different foods.
  • Since it is less readily oxidized than TMB and OPD substrates, ABTS is less sensitive for ELISA applications. Thus ABTS has some advantageous over TMB and OPD in cases of large background results
  • It is recommended for ELISA (microwell) procedures, not recommended for membrane applications.
Preparation Note
Dissolve 1 tablet in 100 ml of 0.05 M phosphate-citrate buffer, pH 5.0 (Tablets available as Sigma Product No. P4809). Add 25 μl of fresh 30% hydrogen peroxide
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
194430A188811557
description
tablet, 10 mg substrate per tablet
description
-
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
solubility
deionized water: 100 mL
solubility
-
solubility
water: 10 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
H2O: 10 mg/mL, slightly hazy to clear
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
tablet
form
crystals, powder
form
powder
form
powder or crystals
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
¿Qué está pasando?
WGK 2
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. Hi, we would like to use this ABTS for diagnostics, so it is crucial that there are no false positives from oxidized ABTS. For these ABTS tablets, the instructions indicate storage at room temperature. What is the shelf life at room temperature?
    1 answer
    1. This product is intended for research use only and is not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
      Furthermore, the product is not assigned an expiration/use by, or retest date. Please see comments below:
      A number of products are not assigned Retest, Expiration or Use-by-Date as there is no indication to conclude they are unstable. The only date shown on the certificate of analysis will be the Quality Release Date. We recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. Products should be routinely inspected by the customer to ensure they perform as expected. For those products, only our standard warranty of 1 year from the date of shipment of products is applicable. Please see document on our website at the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/190/408/product-dating-information-ms.pdf