Saltar a
RABSTOP1
Stop Solution
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
14 mL
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
US$ 29,80
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12161703
US$ 29,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Other Notes
Intended for use with ELISA kits.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
GE18111250S-144A5852
Stop Plug 5/16 in. male plug, pack of 5 ea
GE18111250
Stop Plug
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stop Solution
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)