Merck
11585762001
Roche
Juego de tampón de lavado y bloqueo DIG
greener alternative
storage temp.:2-8°C
Sinónimos:
juego de tampón de lavado y bloqueo dig
About This Item
UNSPSC Code:
41105326
Quality Level
manufacturer/tradename
Roche
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
Con excepción de la disolución bloqueante, los tampones concentrados x10 se diluyen a las concentraciones deseadas con agua estéril bidestilada (no incluida).
Tampones de lavado, bloqueo y detección (concentrados x10) para la detección inmunológica de sondas marcadas con DIG (digoxigenina).
Estamos comprometidos a proporcionarle los productos alternativos más sostenibles, que se adhieran a uno o más de los 12 principios de la química sostenible. Este producto está diseñado como un compuesto químico más seguro.  El sistema DIG se estableció como una alternativa sensible y rentable al uso de radiactividad para el marcaje y la detección de los ácidos nucleicos. En muchas publicaciones se demuestra la versatilidad del sistema DIG, por lo que el radiomarcaje ya no es la única opción de marcaje del ADN para hibridación.
Application
El juego de tampones de lavado y bloqueo DIG se utiliza en varias etapas de hibridación DIG y detección DIG.
Packaging
1 conjunto que contiene 4 componentes
Quality
Las disoluciones tampón son esterilizadas en autoclave, filtradas y analizadas para determinar la ausencia de ADNasas y de ARNasas según los procedimientos de control de calidad actuales. Las disoluciones tampón se analizan para determinar la función según el procedimiento convencional del kit de detección de ácidos nucleicos DIG.
Preparation Note
Disolución de trabajo: mezcla de dATP, dGTP, dTTP:
Para una pipeta de reacción de marcado:
1 μl de dATP, (vial 2)
1 μl de dGTP, (vial 4)
1 μl de dTTP, (vial 5)
a un vial de reacción.
Nota: Si se utiliza repetidamente el mismo tipo de trifosfato de desoxirribonucleósido marcado, recomendamos la preparación de una mezcla de partes iguales de los otros tres trifosfatos de desoxirribonucleósido para mayor comodidad.
Condiciones de almacenamiento (disolución de trabajo):
  • Después del primer uso, los tampones deben conservarse a una temperatura de 2 a 8 °C. Recomendamos almacenar la disolución de bloqueo concentrada en alícuotas entre -15 y -25 °C.
  • Cuando se esterilice en autoclave: La disolución madre puede almacenarse de varios días a una semana, ya sea sin abrir a temperatura ambiente o entre 2 y 8 °C después de abrirla. También puede conservarse en alícuotas entre -15 y -25 °C durante un máximo de 6 meses.
Other Notes
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos de diagnóstico.
Solo componentes del kit
Referencia del producto
Descripción
  • Washing Buffer 10x concentrated
  • Maleic acid Buffer 10x concentrated
  • Blocking Solution 10x concentrated
  • Detection Buffer 10x concentrated
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicabledoes not flash
flash_point_c
Not applicabledoes not flash
Visite la Librería de documentos
Shiho Torii et al.
Cell reports, 35(3), 109014-109014 (2021-04-12)
Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) has been identified as the causative agent of coronavirus disease 2019 (COVID-19). Although multiple mutations have been observed in SARS-CoV-2, functional analysis of each mutation of SARS-CoV-2 has been limited by the lack
James A Baum et al.
Journal of economic entomology, 105(2), 616-624 (2012-05-23)
The plant bugs Lygus hesperus Knight (Hemiptera: Miridae) and L. lineolaris (Palisot de Beauvois) have emerged as economic pests of cotton in the United States. These hemipteran species are refractory to the insect control traits found in genetically modified commercial
Dan Sun et al.
Oncology letters, 20(4), 8-8 (2020-08-11)
Since human bladder cancer (BC) is a common malignancy of the urinary system with poor prognosis, it is crucial to clarify the molecular mechanisms of BC development and progression. To the best of our knowledge, the current study demonstrated for
Siqian Feng et al.
Genetics, 217(3) (2021-03-28)
We describe a simple and efficient technique that allows scarless engineering of Drosophila genomic sequences near any landing site containing an inverted attP cassette, such as a MiMIC insertion. This two-step method combines phiC31 integrase-mediated site-specific integration and homing nuclease-mediated
James V McCann et al.
Genesis (New York, N.Y. : 2000), 58(7), e23369-e23369 (2020-06-17)
Extracellular vesicles (EVs) are abundant, lipid-enclosed vectors that contain nucleic acids and proteins, they can be secreted from donor cells and freely circulate, and they can be engulfed by recipient cells thus enabling systemic communication between heterotypic cell types. However