Documentos clave
WBLUR
Millipore
Immobilon® Crescendo Western HRP substrate
Immobilon Crescendo Western HRP substrate, 100 mL
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Western blotting, dot/slot blotting
Sinónimos:
HRP substrate, chemiluminescent detection substrate, detection substrate
About This Item
Código UNSPSC:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NB.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Sustrato de HRP para Western Immobilon Crescendo, 100 ml, Western blotting, dot/slot blotting
conjugado
peroxidase conjugate
Nivel de calidad
envase
pkg of 100 mL
fabricante / nombre comercial
Luminata
técnicas
western blot: suitable
área de la membrana
1000 cm2 , membrane coverage
método de detección
chemiluminescent
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Reactivo quimioluminiscente para detección de HRP premezclado, listo para usar
Aplicación
Inmunotransferencia Western (inmunoelectrotransferencia), transferencia por hoyos/ranuras
Para uso en inmunotransferencias.
Envase
Una botella para 1000 cm2
Calidad
El reactivo se ha adaptado para optimizar el intervalo y la sensibilidad de detección utilizando varios anticuerpos en los análisis de inmunotransferencia western.
Almacenamiento y estabilidad
Estable durante 1 año a 4°C desde la fecha de envío. Contiene peróxido de hidrógeno. Úsese en lugares bien ventilados.
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se especifique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Artículos
A discussion of factors affecting observed vs. calculated molecular weight in gel electrophoresis and western blotting.
Protocolos
Protocol for sample preparation for cell lysis and efficient protein extraction from cultured tissues and cells for subsequent Western blotting.
Contenido relacionado
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.
Questions
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. Boston
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Immobilon Crescendo ECL reagent
    Everyone in our lab likes this Immobilon Crescendo ECL reagent. Signal is not too strong or too weak. just right. It's a lab staple for us. Occasionally we order the stronger version of it: FEMTO, if signal is not strong enough.