Documentos
SCR140
Sigma-Aldrich
Mezcla II de colagenasa/dispasa libre de origen animal
Animal Free Collagenase/Dispase Blend II is a mixture of animal free collagenase, type B, and neutral protease/dispase, and is inteneded to be used when a more potent enzymatic dissociatation solution than collagnaease is desired.
Sinónimos:
MMP, Matrix metalloprotease, Dispase, Neutral Protease
About This Item
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.78
Quality Level
caseinase activity
≥2000 caseinase units/mg
clostripain activity
≤5.0 clostripain units/mg
collagenase activity
≥12,500 U/vial
trypsin activity
≤0.5 trypsin units/mg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
General description
Las colagenasas crudas se utilizan mucho en procedimientos enzimáticos de aislamiento de células primarias y disociación tisular. La mayoría de los investigadores emplean o bien preparaciones de colagenasa cruda como los tipos I, II, III y IV o bien colagenasa purificada mediante cromatografía. La dispasa es especialmente adecuada para procedimientos de desagregación y subcultivo de tejidos, ya que no daña las membranas celulares. La mezcla de colagenasa/dispasa II de origen no animal de EMD-Millipore es una mezcla de colagenasa de origen no animal, tipo B, y proteasa/dispasa neutra, y está prevista para ser utilizada cuando se desea una disolución de disociación enzimática más potente que la colagenasa. El producto se prepara y purifica a partir de cultivos en un medio totalmente desprovisto de componentes de origen animal y está diseñado para aplicaciones de bioprocesamiento en las que debe evitarse la introducción de patógenos de origen animal, como la EEB, las EET y otros virus de mamíferos.
Origen del producto: Aislada y purificada de cultivos de Clostridium histolyticum y Bacillus polymyxa desprovistos de reactivos de origen animal.
Este producto se fabrica en un entorno con certificación ISO9001:2008.
Application
Categoría de investigación
Investigación en células madre
La mezcla de colagenasa/dispasa II de origen no animal es una mezcla de colagenasa de origen no animal, tipo B, y proteasa/dispasa neutra, y está prevista para ser utilizada cuando se desea una disolución de disociación enzimática más potente que la colagenasa.
Subcategoría de investigación
Enzimas y bioquímica
Physical form
El producto se diafiltra con agua, se filtra a través de una membrana de 0,22 micras y se liofiliza en viales.
Storage and Stability
Conservar a 2-8°C. Deben realizarse más diluciones en el tampón o medio adecuados al que se hayan agregado proteínas, como seroalbúmina humana DMEM/1 % o equivalente.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c