NA61
Anti-BrdU (Ab-3) Mouse mAb (Mobu-1)
liquid, clone Mobu-1, Calbiochem®
Sinónimos:
Anti-Bromodeoxyuridine
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
Mobu-1, monoclonal
Formulario
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
reactividad de especies (predicha por homología)
all
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
do not freeze
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Frozen Sections (2 g/ml)
Immunocytochemistry (1 g/ml)
Paraffin Sections (2.5 g/ml, trysin pre-treatment required)
Immunoblotting (not recommended)
Envase
Advertencia
Forma física
Nota de análisis
Unlabeled cells
BrdU labeled DNA
Otras notas
Gratzner, H.G. and Leif, R.C. 1981. Cytometry1, 385.
Gratzner, H.G. et al. 1975. Exp. Cell Res.95, 88.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable