Merck
Todas las fotos(7)
Documentos
MAB377
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-NeuN, clon A60
clone A60, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
Neuron-Specific Nuclear Protein, Neuna60, A60
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
A60, monoclonal
species reactivity
avian, pig, chicken, human, rat, salamander, ferret, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
El anticuerpo anti-NeuN (núcleos NEUronales; clon A60) reconoce específicamente la proteína NeuN, específica de las neuronas que se une al ADN, que está presente en la mayor parte de los tipos de células neuronales del SNC y el SNP de todos los vertebrados estudiados. La distribución de la proteína NeuN está aparentemente restringida a los núcleos neuronales, a los cuerpos celulares y algunos procesos neuronales proximales en el cerebro fetal y adulto, aunque algunas neuronas no son reconocidas por el NeuN a todas las edades: las células retinianas INL, las células de Cajal-Retzius, las células de Purkinje, las neuronas del núcleo dentado y olivar inferior, y las células de los ganglios simpáticos son ejemplos (Mullen et al., 1992; Wolf et al., 1996). La proteína NeuN inmunohistoquímicamente detectable aparece primero en las etapas del desarrollo que se corresponden con la retirada de las neuronas del ciclo celular o con el comienzo de la diferenciación terminal de la neurona (Mullen et al., 1992). La inmunorreactividad aparece en torno a E9.5 en el tubo neuronal de ratón y se extiende por todo el sistema nervioso en desarrollo para E12.5. Una fuerte tinción nuclear sugiere una función proteica reguladora nuclear; sin embargo, en la actualidad no existen pruebas de si el antígeno NeuN tiene alguna función en el citoplasma distal o si simplemente es sintetizada allí antes de ser transportada de vuelta al núcleo. No se han encontrado diferencias entre la proteína aislada de núcleos purificados y la procedente de extractos cerebrales completos mediante inmunotransferencia (Mullen et al., 1992).
Specificity
El anticuerpo monoclonal exclusivo de MILLIPORE frente a la proteína nuclear específica de las neuronas de vertebrados denominada NeuN (o Núcleos Neuronales) reacciona con la mayor parte de tipos celulares del sistema nervioso de ratones: cerebelo, corteza cerebral, hipocampo, tálamo, médula espinal y neuronas del sistema nervioso periférico, como los ganglios dorsales, los ganglios de la cadena simpática y los ganglios entéricos. Desde el punto de vista de desarrollo, la inmunorreactividad se observa por primera vez poco después de que las neuronas se hayan vuelto posmitóticas; no se observado tinción en las zonas proliferativas. La tinción inmunohistoquímica se localiza fundamentalmente en el núcleo de las neuronas con una tinción más clara en el citoplasma. Los pocos tipos de células no reactivas con MAB377son las células de Purkinje, las células mitrales y los fotorreceptores. El anticuerpo es un excelente marcador para las neuronas en cultivos primarios y en las células P19 estimuladas con ácido retinoico. También es útil para la identificación de neuronas en los trasplantes.
Immunogen
Núcleos celulares purificados de cerebro de ratón
Application
Análisis de inmunotransferencia Western:
Un lote anterior de este anticuerpo reconoció 2-3 bandas en el intervalo de 46-48 kDa y posiblemente otra banda aproximadamente a los 66 kDa.
Inmunocitoquímica:
se utilizó una dilución 1:10 -1:100 de un lote anterior. Las neuronas en cultivo deben permeabilizarse con Tritón X-100 al 0,1%. Todas las diluciones de los anticuerpos primarios deben realizarse con disoluciones simples que contengan sólo el amortiguador y el anticuerpo primario sin un exceso de proteínas de bloqueo ni de detergentes.
Inmunohistoquímica:
1:100- 1:1000. El anticuerpo funciona mejor en tejido incluido en cera de poliéster, pero también funciona en tejido incluido en parafina a una menor dilución de trabajo. El anticuerpo funciona bien con fijadores que contengan formaldehído. Se ha utilizado el tratamiento con ácido cítrico y microondas de manera satisfactoria (Sarnat, 1998).
Análisis de inmunohistoquímia (parafina): Se utilizó un lote anterior para IH(P).
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Categoría investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-NeuN, clon A60, detecta la concentración de NeuN y se ha publicado y validado para ser utilizado en FC, IC, IF, IH, IH(P), IP y WB.
Subcategoría investigación
Marcadores neuronales y de la glía
Quality
Evaluado sistemáticamente mediante inmunohistoquímica en tejido cerebral
Análisis mediante inmunohistoquímia (parafina):
Patrón de tinción/morfología del NeuN (ref. # MAB377) en cerebelo de rata. Tejido pretratado con citrato, pH 6,0. Este lote de anticuerpo fue diluido 1:100, utilizando detección IHC-Select con HRP-DAB. La inmunorreactividad se observa como una tinción nuclear en las neuronas de la capa granular. Nótese que no se detecta señal en el núcleo de las células de Purkinje.
Tinción óptima con tampón citrato, pH 6,0, Recuperación del epítopo: Cerebelo de rata
Target description
46/48 kDa
Physical form
Inmunoglobulina IgG1 de ratón purificada en disolución tampón que contenga tampón fosfato 0,02 M, NaCl 0,25 M, a pH 7,6 con azida sódica al 0,1%.
Presentación: Purificado
Proteína A purificada
Storage and Stability
Estable durante 6 meses entre 2 y8ºC desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Control positivo - tejido cerebral Control negativo - cualquier tejido no neuronal, por ejemplo, los fibroblastos
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación enhumanos o animales.
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Different expression patterns of Bcl-2, Bcl-xl, and Bax proteins after sublethal forebrain ischemia in C57Black/Crj6 mouse striatum.
Wu, C; Fujihara, H; Yao, J; Qi, S; Li, H; Shimoji, K; Baba, H
Stroke null
Pathogenesis of spinally mediated hyperalgesia in diabetes.
Ramos, KM; Jiang, Y; Svensson, CI; Calcutt, NA
Diabetes null
Michel Cyr et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 20(14), 2541-2543 (2006-10-27)
An expansion in the CAG repeat of the IT15 (huntingtin) gene underlies the development of Huntington's disease (HD), but the basis for the specific vulnerability of dopamine-receptive striatal neurons remains unclear. To examine the potential role of the dopamine system
Localization of the glutamine transporter SNAT1 in rat cerebral cortex and neighboring structures, with a note on its localization in human cortex.
Melone, M; Quagliano, F; Barbaresi, P; Varoqui, H; Erickson, JD; Conti, F
Cerebral Cortex (1991)
Stacey A Trotter et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 26(42), 10756-10767 (2006-10-20)
Malformations of the neocortex are a common cause of human epilepsy; however, the critical issue of how disturbances in cortical organization render neurons epileptogenic remains controversial. The present study addressed this issue by studying inhibitory structure and function before seizure
Artículos
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
Ver todo
Protocolos
Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.