Documentos clave
MXSMBPA48
Millipore
Casete Milliflex precargada con agar Baird Parker
Baird Parker Agar, for Staphylococcus spp., pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
About This Item
UNSPSC Code:
41116129
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
form
plate (pre-poured agar)
shelf life
6 mo.
feature
ready-to-use
packaging
cassette of 10 mL
pack of 48 tests
manufacturer/tradename
Milliflex®
color
opalescent yellow-brown
input
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
sample type beer
sample type bottled water
pH
6.8±0.2 (25.0 °C)
application(s)
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
for use with Milliflex®
Culture Medium
Baird Parker
Analysis Note
Las colonias típicas de S. aureus son negras. Si crecen otros microorganismos, las colonias son de color blanco a marrón
Microorganismos de control de calidad
S. aureus (ATCC 6538)
E. coli (ATCC 25922)
P. mirabilis (ATCC 12453)
Microorganismos específicos: Especies de estafilococos
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
  • Certificados de análisis (COA)