Documentos clave
1.07228
Millipore
BPW GranuCult®
GranuCult® prime, ISO 19250, ISO 6579-1, ISO 21528-1, ISO 22964, FDA-BAM, EP, granular, pkg of 0.5-25 kg
Sinónimos:
Agua de peptona tamponada, Agua de fosfato de triptona, Agua de peptona (tamponada), Agua de peptona, tamponada, Agua de peptona, tamponada con fosfato, BPW, Disolución de peptona tamponada
About This Item
UNSPSC Code:
41106213
NACRES:
NA.74
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
agency
APHA
EP
FDA-BAM
ISO 19250
ISO 21528-1
ISO 22964
ISO 6579-1
ISO 6887
Quality Level
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pkg of 0.5-25 kg
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.2 (37 °C, 25 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
25.5 g/L
bulk density
800 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
storage temp.
15-25°C
suitability
Cronobacter spp.
Salmonella spp.
enterobacteriaceae
nonselective for bacteria (preliminary enrichment)
General description
El agua de peptona tamponada es rica en nutrientes y produce altas tasas de resucitación en bacterias con lesiones subletales y un crecimiento intenso. El sistema amortiguador de fosfatos evita los daños bacterianos causados por cambios en el pH del medio. La peptona, incluida el digerido enzimático de la caseína, actúa como fuente de carbono, nitrógeno, vitaminas y minerales, mientras que el cloruro sódico mantiene el equilibrio osmótico.
GranuCult® es nuestra nueva marca para nuestros medios de cultivo deshidratados y granulados existentes que se ajustan a la nueva EN ISO 11133:2014 y a otras varias normas ISO, así como a los métodos FDA-BAM / USDA-FSIS para el análisis de muestras de alimento y de agua. Todos estos medios se están actualizando para que cumplan por completo la última versión de dichas normas y las regulaciones relativas a la composición y el control de calidad, y en breve estarán disponibles
Application
El agua de peptona tamponada se utiliza en el análisis de muestras de alimentos y de agua. Este producto es adecuado para el enriquecimiento no selectivo preliminar de bacterias, en particular de enterobacteriáceas patógenas como Salmonella y Cronobacter, procedentes de alimentos, piensos para animales, agua y otros materiales. El producto también es adecuado como diluyente para uso general.
Linkage
Sustituye a: 1072285007; 1.07228
Storage and Stability
  • Conservar entre +15 °C a +25 °C, en lugar seco y bien cerrado.
  • No utilizar medio aglutinado o que haya cambiado de color.
  • Proteger de la luz UV (incluida la luz solar).
  • Solo para uso in vitro.
  • Según la EN ISO/FDIS 6579-1, el medio autopreparado puede conservarse en recipientes cerrados entre +2 °C y +8 °C en la oscuridad y protegido de la evaporación durante un máximo de seis meses.
Analysis Note
Aspecto (transparencia): transparente
Aspecto (color): amarillento
Calor de pH (25 °C): 6,8 - 7,2
La prueba de promoción del crecimiento de acuerdo con la versión vigente de la DIN EN ISO 11133 y el método armonizado de la EP, la USP y la JP.
Inóculo en medio de referencia (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≤ 100
Inóculo en medio de referencia (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ≤ 100
Inóculo en medio de referencia (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): ≤ 100
Inóculo en medio de referencia (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): ≤ 100
Inóculo en medio de referencia (Salmonella Abony NCTC 6017): ≤ 100
Crecimiento (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): de bueno a muy bueno
Crecimiento (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): de bueno a muy bueno
Crecimiento (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): de bueno a muy bueno
Crecimiento (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): de bueno a muy bueno
Crecimiento (Salmonella Abony NCTC 6017): de bueno a muy bueno
Incubación:
18 ± 2 horas a 37 ± 1 °C
S.abony 18 - 24 horas a 30 - 35 °C
Other Notes
El medio preparado es transparente y de color amarillento.
Footnote
Ofrecemos dos tipos de medios: los medios de cultivo granulados superiores GranuCult® y los rentables medios en polvo NutriSelect®, en función de sus requisitos.
Se añaden las designaciones básica, plus o superior para indicar el nivel de control de calidad, desde el control de calidad básico hasta el control de calidad estándar plus y superior para cumplir toda la normativa.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Artículos
Shigella spp. are predominantly connected to humans and are rarely isolated from other animals, with the exception of primates.
Dehydrated culture media for cultivating Shigella come in granules that dissolve in water. Granulation of the media ensures homogenous distribution, which avoids clumping even in warm and humid conditions. 
Salmonella pass through the entire food chain from animal feed, primary production, and into households or food-service establishments.
Protocolos
The new EN ISO 22964:2017 standard specifies a horizontal method for the detection of Cronobacter spp. in food, animal feed and environmental samples.
The International Organization for Standardization (ISO) published the revised EN ISO 21528-1 and EN ISO 21528-2 standards in 2017.
EN ISO 6579-1 standard specifies detection of Salmonella spp. in human consumption, animal feed, and environmental samples.
Listeria is a public health concern, affecting elderly, pregnant, newborns, and immunocompromised individuals.
Contenido relacionado
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.
Las pruebas microbiológicas de los alimentos constituyen una parte fundamental de la gestión de la salubridad y la calidad de los alimentos. Más información sobre la amplia variedad de pruebas que cubren los microorganismos patógenos y de deterioro.