1.10426
Agar para coliformes Chromocult®
ISO 9308-1: 2014, For the simultaneous detection and enumeration of coliform bacteria and E. coli
Sinónimos:
Agar para coliformes, Agar cromógeno para E. coli, Agar cromógeno para coliformes
About This Item
Productos recomendados
agency
AOAC® RI (approved as alternative method for processed foods)
EPA
ISO 9308-1: 2014
Quality Level
sterility
non-sterile
form
granular
manufacturer/tradename
ChromoCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.6-7.0 (25 °C, 26.5 g/L in H2O)
solubility
26.5 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Escherichia coli
coliforms
Categorías relacionadas
General description
Application
Analysis Note
Aspecto (color): de amarillento a amarillento-marrón
Valor de pH (25 °C): 6,6 - 7,0
Prueba de promoción del crecimiento según la actual versión de la DIN EN ISO 11133.
Inóculo en medio de referencia (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
Inóculo en medio de referencia (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)):
Inóculo en medio de referencia (Enterobacter aerogenes ATCC 13048):
Inóculo en medio de referencia (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)):
Recuento de colonias (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
Recuento de colonias (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)):
Recuento de colonias (Enterobacter aerogenes ATCC 13048):
Recuento de colonias (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)):
Recuperación en medio de prueba (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≥ 70 %
Recuperación en medio de prueba (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ≥ 70 %
Recuperación en medio de prueba (Enterobacter aerogenes ATCC 13048): ≥ 70 %
Recuperación en medio de prueba (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)): ≥ 70 %
Crecimiento (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): inhibición parcial
Crecimiento (Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024)): sin límites
Colonias (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): de azul oscuro a violeta
Colonias (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): de azul oscuro a violeta
Colonias (Enterobacter aerogenes ATCC 13048 (WDCM 00175)): de rosa a rojo
Colonias (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)): de rosa a rojo
Colonias (Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024)): incoloras
Incubación: 21 ± 3 horas a 36 ± 2 °C
Una tasa de recuperación del 70 % es equivalente a un valor de productividad de 0,7.
El recuento de colonias indicado se obtiene de la suma de una determinación triple.
Medios de referencia: Agar de triptona de soja
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
Los clientes también vieron
Artículos
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms
Contenido relacionado
El agua potable limpia es esencial para la producción de alimentos y bebidas. En este artículo se ofrece una descripción general de los análisis químicos y microbiológicos para determinación de la calidad y la seguridad del agua potable.
Clean drinking water is essential for food and beverage production. This article gives an overview of chemical and microbiological testing of the drinking water for quality and safety.