Documentos clave
MXSMCSD48
Millipore
Agar SABOURAUD dextrosa
Sabouraud Dextrose Agar, for yeasts, for molds, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing, Replacement item for MMSMCSD48.
Sinónimos:
Casete precargado de medios Milliflex®
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Agency
EP, USP, JP
Nivel de calidad
esterilidad
aseptically filled
Formulario
plate (pre-poured agar)
caducidad
12 mo.
Características
ready-to-use
envase
cassette of 10 mL
pack of 48 tests
fabricante / nombre comercial
Milliflex Oasis®
color
light ambermedium, slightly opalescent with no significant precipitate
entrada
sample type beer
sample type cosmetics
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
pH
5.6±0.2 (25.0 °C)
idoneidad
suitable for (suitable for solid cultivation)
molds
yeasts
aplicaciones
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidad
for use with Milliflex Oasis® System
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
La placa Milliflex® contiene medios en agar listos para usar con el sistema Milliflex® o el Milliflex Oasis® destinados a un análisis cómodo, rápido y fiable del grado de contaminación microbiológica. La casete precargada con agar contribuye a agilizar la secuencia de trabajo de los análisis de contaminación microbiológica con aseguramiento de calidad y evitando riesgos de contaminación exógena. Cada placa es un conjunto de tres piezas que contiene unos 10 ml de medios. El agar Sabouraud dextrosa contiene productos de la digestión de tejidos animales (peptonas) que proporcionan una fuente nutritiva de aminoácidos y compuestos nitrogenados para el crecimiento de hongos y levaduras. La glucosa se añade como fuente de energía y carbono. El pH bajo favorece el crecimiento de hongos.
Aplicación
La placa Milliflex® precargada con agar Sabouraud dextrosa se utiliza en los análisis del grado de contaminación microbiológica y los análisis microbiológicos generales del agua, en especial del agua de gran pureza (electrónica, RO, destilada o purificada). Se utiliza mucho en la industria farmacéutica, cosmética y de bebidas
Envase
48 unidades por caja en casetes de plástico
Especificaciones
Temperatura de incubación: 20–25 °C
Tiempo de incubación: 120–168 horas
Medio de cultivo
Sabouraud dextrosa
Nota de análisis
Las levaduras forman colonias blancas cremosas. Los hongos tienen una textura rugosa y/o filamentosa. Las bacterias capaces de crecer producen colonias de transparentes a blancas.
Microorganismos de control de calidad
C. albicans (ATCC 10231)
S. cerevisiae (ATCC 7754)
A. niger (ATCC 16404)
Microorganismos específicos: Levaduras y hongos
Información legal
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. MXSMCSP48Millipore Milliflex® Pre-filled Media Cassettes, can they be used for air sampling by exposing them for 5 to 15 minutes, and then closing and incubating at at the recommended temperature?
    1 answer
    1. The Milliflex pre-filled agar cassettes, part number MXSMCSP48 as well as the other cassettes,  are not appropriate for use in passive air monitoring.