WP6111560
Bomba química, 115 V/60 Hz
Sinónimos:
Laboratory vacuum pump
About This Item
Productos recomendados
AC/DC input
115 V, 60 Hz
shipped in
ambient
General description
- La bomba química es ideal para su uso en aplicaciones de ciencias de la vida, medioambientales e industriales.
- Cuenta con un cabezal y un diafragma químicamente resistentes ideales para su uso con disolventes y productos químicos corrosivos.
- Resiste al vapor de disolvente y la humedad
- Viene con 70 cm de tubos de 1/4 de pulgada y un filtro Millex® FA50 para protección contra la humedad en línea.
- Reguladores de vacío y de presión fáciles de ajustar con manómetros individuales.
- Diseño portátil para facilitar el movimiento entre puestos de trabajo.
Application
Principle
Legal Information
Replacement part
Los clientes también vieron
Artículos
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.
Protocolos
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note.
Contenido relacionado
Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.