Documentos clave
SX0004700
Millipore
Portafiltros Swinnex
Swinnex Filter Holder, 47mm
Sinónimos:
Polypropylene filter holder
About This Item
UNSPSC Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
material
polypropylene device
silicone gasket
silicone seal
Quality Level
agency
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
suitable for EPA 300
manufacturer/tradename
Swinnex®
parameter
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
technique(s)
pressure filtration: suitable
L
5.4 cm
diam.
5.8 cm (2.3 in.)
filter diam.
47 mm
filtration area
13.8 cm2
prefilter diam.
42 mm , thick depth prefilter
47 mm , membrane prefilter
fitting
1/4 in. NPT inlet connection thread(s)
1/4 in. male NPT inlet fitting (with female Luer slip interior)
female Luer outlet slip
application(s)
filtration
compatibility
for use with Sterifil Aseptic System
shipped in
ambient
General description
¡Fabrique su propio filtro de jeringa! Los portafiltros Swinnex le permiten la flexibilidad de seleccionar el tipo y el diámetro de membrana más apropiados para su aplicación. Para esterilización por filtración, esterilice en autoclave sus portafiltros Swinnex con la membrana colocada. Ultralimpieza o esterilización de volúmenes pequeños de líquidos dispensados por una jeringa o instalados en línea para filtrar volúmenes más grandes.
Características y beneficios:
•Disponibles en tres tamaños para una serie de volúmenes de proceso
•Esterilizable en autoclave con el filtro colocado para esterilización mediante filtración
Portafiltro SX0001300 Swinnex, 13 mm
Portafiltro SX0002500 Swinnex, 25 mm
Portafiltro SX0004700 Swinnex, 47 mm
Piezas de repuesto
SX0001301 Juntas de silicona para el portafiltros Swinnex de 13 mm
SX0002501 Juntas de silicona para el portafiltros Swinnex de 25 mm
XX2702510 Rejilla-soporte, 25 mm, polipropileno
XX1104715 Rejilla-soporte, 47 mm, polipropileno
XX1104707 Junta tórica (5-329) para portafiltros Swinnex 47 mm, silicona
SX0004701 Junta tórica base para portafiltros de 47 mm, silicona
SX00047RK Kit de piezas de repuesto para portafiltros Swinnex 47 mm
Principle
Presión
Preparation Note
Método de esterilización
Esterilización en autoclave con el filtro colocado
Legal Information
SWINNEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Protocolos
This is a User Guide Dispensing Pressure Vessel Fitting Kit from Millipore.
Contenido relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.