Documentos
XX1014702
Millipore
Base y tapón de vidrio para filtración al vacío Millipore
47 mm, Glass frit membrane support
Sinónimos:
Glass Stopper, Millipore Filter Holder
About This Item
UNSPSC Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
material
borosilicate glass base
parylene coating (on stopper)
silicone stopper
technique(s)
vacuum filtration: suitable
L
10.2 cm
diam.
47 mm
filtration area
9.6 cm2
fitting
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
application(s)
filtration
shipped in
ambient
General description
Accesorio de vidrio para filtración al vacío Millipore
Base y tapón de vidrio, 47 mm, soporte de membrana de frita de vidrio
Estos accesorios están diseñados para sustituir a las piezas contenidas en los kits de filtración al vacío de vidrio Millipore o para proporcionar una configuración alternativa.
Este producto es un accesorio para los kits de portafiltros de vidrio clásicos de 47 mm Millipore.