XX1514700
Portafiltros todo vidrio Millipore - Kit
47 mm, Glass frit membrane support, 300 mL funnel
Sinónimos:
Borosilicate glass filter holder
About This Item
Productos recomendados
material
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
fritted glass support (for filter)
silicone sleeve (for alignment)
tubulated borosilicate glass cap
Quality Level
agency
suitable for EPA 1633
suitable for ISO 21675 2019
technique(s)
vacuum filtration: suitable
H
43 cm
filter diam.
47 mm
filtration area
9.6 cm2
flask capacity
1 L
flask diam.
13.7 cm
funnel capacity
300 mL
funnel diam.
7.6 cm
fitting
inlet funnel
6 mm (1/4 in.) O.D. outlet tubulated cap sidearm for vacuum
application(s)
filtration
compatibility
for use with All-Glass Filter Holder
shipped in
ambient
General description
47 mm, portamembranas de frita de vidrio, embudo de 300 ml
El portafiltros de vidrio Millipore se diseñó para la filtración o para el análisis de contaminación por partículas de líquidos acuosos y orgánicos o corrosivos. El soporte puede utilizarse también para la preparación de disolventes para HPLC. La conexión al vacío está integrada en la base del portafiltros y en el tapón del matraz, por encima del nivel de salida del filtrado. Con este diseño, puede evitarse la extracción accidental del filtrado al tubo de vacío. Este diseño permite también la transferencia sencilla del filtrado (por ejemplo, disolventes de HPLC) vertiéndolo desde el matraz receptor.
Este artículo es un kit compuesto por los siguientes elementos:
(Nº de referencia - Descripción)
XX1014704 - embudo de vidrio Millipore, 300 ml, 47 mm, borosilicato, junta de vidrio esmerilado
XX1014703 - Abrazadera de resorte Millipore, 47 mm, aluminio
XX1514702 - Base y tapa de vidrio Millipore, 47 mm, soporte de frita de vidrio
XX1514705 - Matraz con tapón esmerilado Millipore, 1 l
Características y beneficios:
- La estructura de vidrio tiene una amplia compatibilidad química
- Partes de vidrio de borosilicato en contacto con el líquido, con superficies de sellado de vidrio esmerilado
- La conexión al vacío del tapón del matraz simplifica la transferencia del filtrado
Aplicaciones:
Análisis de la contaminación por partículas, filtración del disolvente de HPLC, filtración y clarificación generales
Application
Principle
Los clientes también vieron
Artículos
Data and recommended filtration products for OTM-45 Method for Air Monitoring of PFAS Compounds.
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.
View data on fluorinated extractables, recovery, and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 537.1.
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.