Documentos clave
IX0185
Supelco
Iodomethane
Sinónimos:
Iodomethane, Methyl Iodide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CH3I
Número de CAS:
Peso molecular:
141.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número índice de la CE:
200-819-5
bp:
42 °C/1013 hPa
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
540 hPa ( 25 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (GC)
Formulario
liquid
color
APHA: ≤100
pH
5.2 (25 °C in H2O)
bp
42 °C/1013 hPa
mp
-66 °C
densidad
2.28 g/cm3 at 20 °C
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
IC
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3
Clave InChI
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
IX0185-3 is packaged in poly coated glass bottles
Nota de análisis
Assay (GC): 98% min
Color (APHA): 100APHA max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
89.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
32.1 °C - closed cup