Merck
452912
Sigma-Aldrich
Hidruro de sodio
greener alternative
60 % dispersion in mineral oil
Sinónimos:
Sodium monohydride
About This Item
Fórmula lineal:
NaH
Número de CAS:
Peso molecular:
24.00
MDL number:
UNSPSC Code:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
powder (moist, paste-like)
Quality Level
reaction suitability
reagent type: reductant
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
60 % dispersion in mineral oil
mp
800 °C (dec.) (lit.)
greener alternative category
SMILES string
[Na]
InChI
1S/Na.H
InChI key
MPMYQQHEHYDOCL-UHFFFAOYSA-N
General description
Nos hemos comprometido a proporcionarle los productos alternativos más sostenibles, que se adhieran a uno o más de los 12 principios de la química sostenible. Este producto ha sido mejorado para eficiencia energética. Encontrará los detalles aquí.
application
El hidruro de sodio (dispersión al 60% en aceite mineral) (NaH) puede utilizarse para una variedad de aplicaciones, como:
  • preparación de un plastificante para la formación de un electrólito sólido polimérico (SPE) para optoelectrónica
  • síntesis de tioéteres heteroarílicos, los constituyentes habituales de los compuestos terapéuticos
  • preparación de hidruro de aluminio sódico (NaAlH4), que puede utilizarse como material de almacenamiento de hidrógeno(3)
  • una base y un agente reductor para la desprotonación de alcoholes, fenoles, amidas, cetonas y diferentes grupos funcionales(4)
  • posible utilización en el almacenamiento de energía térmica(5)
La intercalación directa en C60 produce el material superconductor (NaH)4C60.
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
Storage Class
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Enhanced ionic conductivity of semi-IPN solid polymer electrolytes based on star-shaped oligo (ethyleneoxy) cyclotriphosphazenes
He D, et al.
Macromolecules, 45(19), 7931-7938 (2012)
Elena Burlacu et al.
Nature communications, 8(1), 714-714 (2017-09-30)
While the protein composition of various yeast 60S ribosomal subunit assembly intermediates has been studied in detail, little is known about ribosomal RNA (rRNA) structural rearrangements that take place during early 60S assembly steps. Using a high-throughput RNA structure probing
Selective formation of heteroaryl thioethers via a phosphonium ion coupling reaction
Anderson RG, et al.
Tetrahedron, 74(25), 3129-3136 (2018)
S Scintilla et al.
Journal of inorganic biochemistry, 165, 159-169 (2016-11-28)
Since the discovery of cisplatin in the 1960s, other metal complexes have been investigated as potential antitumor agents to overcome the side-effects associated with the administration of the Pt-based drug. In line with our previous research, in this work we
Hailemichael Ayalew et al.
Polymers, 11(4) (2019-04-13)
Deprotonation-induced conductivity shift of poly(3,4-ethylenedixoythiophene)s (PEDOTs) in aqueous solutions is a promising platform for chemical or biological sensor due to its large signal output and minimum effect from material morphology. Carboxylic acid group functionalized poly(Cn-EDOT-COOH)s are synthesized and electrodeposited on