Documentos
FCMAB317PE
Sigma-Aldrich
Anticuerpo Milli-Mark® Anti-NeuN-PE, clon A60
clone A60, Milli-Mark®, from mouse
Sinónimos:
Neuron-Specific Nuclear Protein, Neuna60, A60
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
PE
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
A60, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Milli-Mark®
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RBFOX3(146713)
General description
El anticuerpo anti-NeuN (núcleos NEUronales; clon A60) reconoce específicamente la proteína NeuN, específica de las neuronas que se une al ADN, que está presente en la mayor parte de los tipos de células neuronales del SNC y el SNP de todos los vertebrados estudiados. La distribución de la proteína NeuN está aparentemente restringida a los núcleos neuronales, a los cuerpos celulares y algunos procesos neuronales proximales en el cerebro fetal y adulto, aunque algunas neuronas no son reconocidas por el NeuN a todas las edades: las células retinianas INL, las células de Cajal-Retzius, las células de Purkinje, las neuronas del núcleo dentado y olivar inferior, y las células de los ganglios simpáticos son ejemplos (Mullen et al., 1992; Wolf et al., 1996). La proteína NeuN inmunohistoquímicamente detectable aparece primero en las etapas del desarrollo que se corresponden con la retirada de las neuronas del ciclo celular o con el comienzo de la diferenciación terminal de la neurona (Mullen et al., 1992). La inmunorreactividad aparece en torno a E9.5 en el tubo neuronal de ratón y se extiende por todo el sistema nervioso en desarrollo para E12.5.
Specificity
El anticuerpo reconoce los núcleos neuronales.
Immunogen
Núcleos celulares purificados de cerebro de ratón.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
Este anticuerpo anti-NeuN-PE de Milli-Mark, clon A60, está validado para utilizar en FC para la detección de NeuN.
Subcategoría de investigación
Marcadores neuronales y de la glía
Quality
Evaluada por citometría de flujo utilizando células U251.
Physical form
IgG1 monoclonal de ratón purificada conjugada con PE en PBS con azida sódica al 0,1 % y 15 mg/ml de BSA.
Proteína A purificada
Storage and Stability
Conservar refrigerado entre 2 y 8°C protegido de la luz en alícuotas no diluidas durante un máximo de 6 meses desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Células U251
Legal Information
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Julio Barrera et al.
Molecular neurodegeneration, 16(1), 58-58 (2021-08-26)
In the post-GWAS era, there is an unmet need to decode the underpinning genetic etiologies of late-onset Alzheimer's disease (LOAD) and translate the associations to causation. We conducted ATAC-seq profiling using NeuN sorted-nuclei from 40 frozen brain tissues to determine
Alexey Kozlenkov et al.
Science advances, 4(9), eaau6190-eaau6190 (2018-09-29)
Brain function depends on interaction of diverse cell types whose gene expression and identity are defined, in part, by epigenetic mechanisms. Neuronal DNA contains two major epigenetic modifications, methylcytosine (mC) and hydroxymethylcytosine (hmC), yet their cell type-specific landscapes and relationship
Boxun Zhao et al.
PLoS genetics, 15(4), e1008043-e1008043 (2019-04-12)
Mounting evidence supports that LINE-1 (L1) retrotransposition can occur postzygotically in healthy and diseased human tissues, contributing to genomic mosaicism in the brain and other somatic tissues of an individual. However, the genomic distribution of somatic human-specific LINE-1 (L1Hs) insertions
Kathryn Vaillancourt et al.
iScience, 24(10), 103169-103169 (2021-10-26)
Cocaine dependence is a chronic, relapsing disorder caused by lasting changes in the brain. Animal studies have identified cocaine-related alterations in striatal DNA methylation; however, it is unclear how methylation is related to cocaine dependence in humans. We generated methylomic
Jeffrey Gu et al.
Frontiers in neuroscience, 15, 652226-652226 (2021-05-18)
Parkinson's disease (PD) and dementia with Lewy body (DLB) are the most common synucleinopathies. SNCA gene is a major genetic risk factor for these diseases group, and dysregulation of its expression has been implicated in the genetic etiologies of several
Artículos
Troubleshooting guide offers solutions for common flow cytometry problems, ensuring improved analysis performance.
Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
Protocolos
Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.