Documentos
Z359629
Hemocitómetro Bright-Line
supplied with two cover slips
Sinónimos:
hemacytometers
About This Item
UNSPSC Code:
41122600
NACRES:
NB.22
material
colorless
glass
sterility
non-sterile
wells
2
General description
El hemocitómetro Bright-Line se moldea a partir de una pieza única de vidrio termorresistente y resistente a los golpes. Un foso en forma de H forma dos áreas de conteo o mesetas. Una barra en "V" en el lado de carga de cada meseta facilita el depósito y reduce la posibilidad de desbordamiento hacia el foso. Cada meseta contiene una retícula de Neubauer mejorada.
La superficie reticulada está 0,1 mm por debajo del cubreobjetos, limitando el volumen de sangre o líquido en un mm cuadrado a 0,1 cu.mm y en cada uno de los 400 cuadrados (dentro del mm cuadrado central) a 0,00025 cu.mm. El contacto de las superficies planas y pulidas del cubreobjetos con los soportes del cubreobjetos produce un volumen exacto del líquido sobre el área de recuento. La diferencia en las características de tensión superficial entre la superficie metálica de la cámara y el portaobjetos pulido asegura una suave capilaridad para una carga precisa y una distribución celular más uniforme.
Los portaobjetos de repuesto se venden por separado: Z375357
Application
El hemocitómetro Bright-Line® se utiliza para el recuento celular. Puede utilizarse para determinar las concentraciones de esporas en suspensiones de esporas. También puede utilizarse para contar el número de ovocitos presentes en disoluciones de reserva.
Legal Information
Brady is a registered trademark of Brady Worldwide, Inc.
Bright-Line is a trademark of Cambridge Instruments, Inc.
Visite la Librería de documentos
R Weber et al.
Journal of clinical microbiology, 29(7), 1323-1327 (1991-07-01)
To determine the minimum number of Cryptosporidium oocysts that can be detected in stool specimens by diagnostic procedures, stool samples seeded with known numbers of Cryptosporidium parvum oocysts were processed by the modified Formalin-ethyl acetate (FEA) stool concentration method. FEA
Rafał L Górny et al.
Applied and environmental microbiology, 68(7), 3522-3531 (2002-06-29)
The aerosolization process of fungal propagules of three species (Aspergillus versicolor, Penicillium melinii, and Cladosporium cladosporioides) was studied by using a newly designed and constructed aerosolization chamber. We discovered that fungal fragments are aerosolized simultaneously with spores from contaminated agar
Ogochukwu Izuegbuna et al.
PloS one, 14(1), e0209682-e0209682 (2019-01-30)
The Opuntia spp. have been used in traditional medicine for many centuries. It is used in the management of diseases that involves oxidative stress, especially diabetes, obesity and cancer. Opuntia stricta (Haw) is one of the relatively unknown species in
Francis A Armah et al.
Journal of ethnopharmacology, 211, 207-216 (2017-10-04)
Leishmaniasis is one of the neglected tropical disease caused by a protozoan of the genus Leishmania transmitted by sandflies. High cost and lack of oral formulation of existing drugs, rapid developments of resistance by the parasite coupled with serious side
Henry K Lin et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 16(20), 5011-5018 (2010-09-30)
Sensitive detection and characterization of circulating tumor cells (CTC) could revolutionize the approach to patients with early-stage and metastatic cancer. The current methodologies have significant limitations, including limited capture efficiency and ability to characterize captured cells. Here, we report the
Artículos
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.
Protocolos
Cell culture protocol for high cell viability freezing using cryopreservation reagents like DMSO. Free handbook download.