D9663
Suero de burro
Sinónimos:
Suero, Serum from donkey
About This Item
Productos recomendados
biological source
donkey
Quality Level
sterility
non-sterile
contains
preservative
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
- como componente del tampón de bloqueo para inmunofluorescencia
- en disolución salina tamponada con fosfato (PBS) como bloqueante
- como bloqueante en la inmunocitoquímica y la inmunohistoquímica congelada
- para evitar la unión inespecífica en la inmunohistoquímica de la parvalbúmina
Disclaimer
related product
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
Cultivate ReNcell® human neural stem cells in 3D hydrogels for high-throughput screening using the TrueGel3D® HTS Hydrogel Plate with this protocol.
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.