Documentos clave
ECM210
Sigma-Aldrich
Ensayo de invasión de células endoteliales QCM (24 pocillos, colorimétrico)
This QCM Endothelial Cell Invasion Assay provides an in vitro model to quickly screen factors that can regulate endothelial invasion. The assay is performed in an invasion chamber using a basement membrane protein coated on the porous insert.
About This Item
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
manufacturer/tradename
Chemicon®
QCM
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
General description
También disponible: Ensayo de raspado Cell Comb ¡Obtenga datos bioquímicos de un ensayo de raspado!
Introducción
Las células endoteliales (EC) invaden a través de la membrana basal (BM) para formar vasos germinantes. El proceso de invasión consiste en la secreción de metaloproteasas de matriz (MMP) para degradar la membrana basal, la activación de las células endoteliales y la migración de la EC a través de la membrana basal. La comprensión de cómo invaden las EC es importante para estudiar el mecanismo de angiogénesis en el tejido lesionado, así como en enfermedades como el cáncer.
La migración celular se puede evaluar a través de varios métodos diferentes, el más aceptado de los cuales es el ensayo de la cámara de Boyden. En el sistema de la cámara de Boyden se utiliza un sistema de dos cámaras en el cual una membrana porosa proporciona una interfaz entre las dos cámaras. Las células se siembran en la cámara superior y los quimioatrayentes se colocan en la cámara inferior. Las células de la cámara superior migran hacia los quimioatrayentes pasando a través de la membrana porosa a la cámara inferior. A continuación, se tiñen y cuantifican las células migratorias.
Application
Categoría de investigación
Apoptosis y cáncer
Estructura celular
El ensayo de invasión de células endoteliales QCM de Millipore proporciona un modelo in vitro para detectar rápidamente los factores que pueden regular la invasión endotelial. El ensayo se realiza en una cámara de invasión utilizando una proteína de membrana basal recubierta en la plaquita porosa. El nivel de recubrimiento y el tamaño del poro se han optimizado para las células endoteliales, por lo que el investigador puede utilizar este kit para imitar las condiciones fisiológicas. Una vez producida la invasión celular, el investigador puede seleccionar un método de tinción para cuantificar el número de células que han invadido a través de la cámara. Millipore ofrece un kit de tinción colorimétrica (ECM210) y un kit con reactivo de tinción fluorométrica (ECM211) para mayor comodidad y eficacia.
Packaging
Suficiente para 24 ensayos
Components
1. Conjunto de placa de invasión celular: (Nº de ref. CS203020) Dos placas de 24 pocillos cada una con 12 plaquitas de 3 µm recubiertas con ECMatrix por placa.
2. Disolución para tinción celular: (Nº de ref. 90144)* Una botella.
3. Tampón de extracción: (Nº de ref. 90145) Una botella.
4. Placa de extracción del colorante de 24 pocillos: (Nº de ref. 2005871) Una
4. Placa de extracción del colorante de 24 pocillos: (Nº de ref. 2005871) Una
5. Placa de cuantificación de la tinción de 96 pocillos: (Nº de ref. 2005870) Una
6. Hisopos de algodón: (Nº de ref. 10202) Cincuenta.
7. Pinzas: (Ref. 10203) Una.
Storage and Stability
Conserve los materiales del kit a 2 a 8°C como máximo hasta su fecha de caducidad. No congelar.
Legal Information
Accutase is a registered trademark of Innovative Cell Technologies, Inc.
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
flash_point_f
53.6 °F
flash_point_c
12 °C
Visite la Librería de documentos
Yingying Yu et al.
Bioengineered, 12(1), 4681-4696 (2021-08-05)
Accumulating evidence indicates that INHBA (Inhibin β-A, a member of the TGF-β superfamily) functions as an oncogene in cancer progression. However, little is known as to how INHBA regulates the progression and aggressiveness of breast cancer (BC). This study explored
Sylvain Tollis et al.
ACS chemical biology, 17(3), 680-700 (2022-02-25)
Background: Lower survival rates for many cancer types correlate with changes in nuclear size/scaling in a tumor-type/tissue-specific manner. Hypothesizing that such changes might confer an advantage to tumor cells, we aimed at the identification of commercially available compounds to guide
Artículos
Cell based angiogenesis assays to analyze new blood vessel formation for applications of cancer research, tissue regeneration and vascular biology.