Documentos clave
ECM551
Sigma-Aldrich
Ensayo de infiltración celular colágeno QCM, 24 pocillos (8 µm), colorimétrico
The Cell Invasion Assay Kit kuses a 24 well plate with 8 um pores, which is ideal for evaluation of invasive tumor cells.
Sinónimos:
Cell invasion kit
About This Item
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
species reactivity
vertebrates
manufacturer/tradename
Chemicon®
QCM
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
Application
Categoría de investigación
Estructura celular
El kit de ensayo de infiltración celular CHEMICON es ideal para la evaluación de células tumorales invasoras. Cada kit de ensayo de infiltración celular CHEMICON contiene reactivos suficientes para la evaluación de 24 muestras. La naturaleza cuantitativa de este ensayo es especialmente útil para el cribado de agentes farmacológicos.
El kit de ensayo de infiltración celular CHEMICON está diseñado para su uso exclusivo en investigación; no para aplicaciones diagnósticas ni terapéuticas.
Packaging
24 pocillos
Components
Conjunto de placa de infiltración celular de 24 pocillos estéril: (Ref. 90248) Dos placas de 24 pocillos con 12 plaquitas recubiertas con colágeno por placa (24 plaquitas en total/kit).
Tinción celular: (Ref. 90144) Un frasco de 20 ml.
Tampón de extracción: (Ref. 90145) Un frasco de 20 ml.
Hisopos de algodón: (Ref. 10202) 50.
Pinzas: (Ref. 10203) Una.
Storage and Stability
Guarde los materiales del kit a 2-8°C como máximo hasta su fecha de caducidad. No congelar.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
flash_point_f
53.6 °F
flash_point_c
12 °C
Visite la Librería de documentos
MiR-145 inhibits tumor angiogenesis and growth by N-RAS and VEGF.
Chao Zou,Qing Xu,Feng Mao,Dan Li,Chuanxiu Bian,Ling-Zhi Liu,Yue Jiang,Xiaona Chen et al.
Cell Cycle null
A rapid in vitro assay for quantitating the invasive potential of tumor cells.
Albini, A, et al.
Cancer Research, 47, 3239-3245 (1987)
Cong Guo et al.
Oncotarget, 6(33), 34402-34413 (2015-09-30)
Gpbar1 (TGR5), a membrane-bound bile acid receptor, is well known for its roles in regulation of energy homeostasis and glucose metabolism. Here we show that TGR5 is a suppressor of gastric cancer cell proliferation and migration through antagonizing STAT3 signaling
TRAIL-induced caspase/p38 activation is responsible for the increased catalytic and invasive activities of Akt.
Bo K Sun,Joo-Hang Kim,Hoan N Nguyen,So Y Kim,Seeun Oh,Yong J Lee,Jae J Song
International journal of oncology null
Use of a reconstituted basement membrane to measure cell invasiveness and select for highly invasive tumor cells.
Terranova, V P, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 83, 465-469 (1986)