Merck
ECM540
Kit de adhesión celular a proteínas de la ECM, colorimétrico
The ECM Cell Adhesion Array kit is useful for assessing specific cell surface integrins, monitoring in vitro cell differentiation, or screening potential cell adhesion promoters/inhibitors.
Sinónimos:
Extracellular matrix array cell adhesion assay
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32161000
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Introducción:
La adhesión celular desempeña un papel principal en la comunicación y la regulación celulares, y es de suma importancia en el desarrollo y mantenimiento de los tejidos. Los científicos están examinando continuamente la adhesión, la migración y la invasión de muchos tipos diversos de células en varias proteínas componentes de la matriz extracelular (ECM). El kit de adhesión celular CHEMICON ECM (colorimétrico) proporciona una placa de microvaloración de las proteínas de la ECM con un formato de detección colorimétrico, lo que permite el cribado a gran escala y la comparación cuantitativa de varias muestras/líneas celulares. El kit está diseñado como un método rápido (1-2 horas), rentable y eficiente para la caracterización de la adhesión celular.
Además, Chemicon sigue proporcionando numerosos productos de migración, invasión y adhesión, entre ellos:
· Kit de adhesión celular mediada por la integrina alfa (colorimétrico) (ECM530)
· Kit de adhesión celular mediada por la integrina beta (colorimétrico) (ECM531)
· Kit combinado de adhesión celular mediada por las integrinas alfa/beta (colorimétrico) (ECM532)
· Kit de adhesión celular mediada por integrina alfa (fluorimétrico) (ECM533)
· Kit de adhesión celular mediada por integrina beta (fluorimétrico) (ECM534)
· Kit combinado de adhesión celular mediada por las integrinas alfa/beta (fluorimétrico) (ECM535)
· Kit de adhesión celular ECM (fluorimétrico) (ECM545)
· Ensayo de migración celular por quimiotaxis de 96 pocillos, 8μm QCM(ECM510)
· Ensayo de migración celular por quimiotaxis de 5μm 96 pocillos QCM(ECM512)
· Ensayo de migración celular por quimiotaxis de 3μm 96 pocillos QCM (ECM515)
· Ensayo de invasión celular de 96 pocillos (ECM555)
· Ensayo de invasión celular por colágeno de 96 pocillos QCM (ECM 556)
·Sistemas de ensayo de invasión y migración celular por inserción de 24 pocillos
· Tiras de adhesión celular (recubiertas con proteínas ECM) CytoMatrix Kits ELISA QuantiMatrix para proteínas de la ECM
Principio de prueba:
El kit de adhesión celular CHEMICON ECM utiliza un formato de detección colorimétrico que permite el cribado a gran escala y la comparación cuantitativa de varias muestras. Cada kit contiene una placa de microvaloración de 96 pocillos que consta de 12 tiras extraíbles de 8 pocillos. Cada pocillo de una tira (7 pocillos en total) se recubre previamente con una proteína diferente de la ECM (consulte la tabla siguiente) junto con un pocillo recubierto con BSA (control negativo). Las células experimentales se siembran sobre los sustratos recubiertos, donde se capturan las células adherentes. A continuación se lavan las células no unidas y las células adherentes se fijan y se tiñen. Después de la extracción de la tinción, se determina la fijación celular relativa mediante lecturas de absorbancia.
Otra información sobre los componentes del ECM proporcionada en el kit:
Application
Categoría de investigación
Estructura celular
El kit de adhesión celular CHEMICON ECM es útil para evaluar integrinas específicas de la superficie celular, supervisar la diferenciación celular in vitro o cribar posibles inhibidores/promotores de adhesión celular.
Para uso exclusivo en investigación. No indicado para procedimientos diagnósticos.
Packaging
96 pocillos
Preparation Note
La placa de proteínas de la ECM se puede conservar entre 2° y 8°C en la bolsa de aluminio hasta su fecha de caducidad. Las tiras no utilizadas pueden volver a colocarse en la bolsa para su almacenamiento. Asegúrese de que el desecante permanece en la bolsa y de que la bolsa esté bien cerrada. Mantenga el resto de los componentes del kit entre 2° y 8°C.
Precauciones:
· La tinción celular contiene cantidades menores de cristal violeta, una sustancia tóxica, que puede causar cáncer y daño genético hereditario. Manipular con precaución. Tóxico por inhalación y por ingestión. Irrita los ojos, las vías respiratorias y la piel.
· El tampón de extracción contiene alcohol. Evite el consumo interno.
Other Notes
Placa para proteínas de la ECM: (REF.: 90652) Una placa de 96 pocillos con 12 tiras. Cada tira de 8 pocillos consta de 7 pocillos diferentes recubiertos con una proteína de la ECM humana (colágeno I, colágeno II, colágeno IV, fibronectina, laminina, tenascina, vitronectina) y un pocillo recubierto con BSA (control negativo). Consulte el diseño de la placa en la ficha técnica.
Disolución de tinción celular: (Nº de ref. 90144) Un frasco de 20 ml.
Tampón de extracción: (Nº de ref. 90145) Un frasco de 20 ml.
Tampón de ensayo: (Nº de ref. 90601) Un frasco de 100 ml.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
flash_point_f
53.6 °F
flash_point_c
12 °C
wgk
WGK 1