Saltar a
E1270
Gel ECM from Engelbreth-Holm-Swarm murine sarcoma
liquid, BioReagent, suitable for cell culture
Sinónimos:
Matriz EHS
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 144,00
5 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 426,00
10 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 723,00
5 x 10 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 2.930,00
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
MDL number:
US$ 144,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
product line
BioReagent
Quality Segment
form
liquid
concentration
8-12 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
El gel ECM puede utilizarse con células epiteliales, células endoteliales, células musculares, células nerviosas y células tumorales.
Biochem/physiol Actions
El gel ECM experimentará polimerización termoactivada cuando se lleve a una temperatura de 20-40°C, formando una membrana basal reconstituida. Las células PC12 mostrarán formación axónica en dos días si se cultivan en una capa fina de este gel ECM.
Cada colonia de ratones utilizada para la producción de este producto se examina sistemáticamente para detectar varios patógenos. Probado y encontrado negativo para LDEV.
Preparation Note
Este producto se prepara a partir del sarcoma Engelbreth-Holm-Swarm en ratones; dializado contra cloroformo. El gel debe descongelarse durante la noche a 2-8 °C antes de utilizarlo y debe dispensarse a una placa multipared utilizando una placa y pipetas que hayan sido previamente enfriadas a 2-8 °C. El gel también puede diluirse hasta el doble con medio de Eagle modificado de Dulbecco, y debe hacerse antes de añadir el gel a la placa. El producto se gelificará en 5 minutos a 20°C. Para manipulaciones prolongadas, el trabajo debe realizarse por debajo de 10 °C. Las células pueden sembrarse en la parte superior de una fina capa de gel de 0,5 mm o cultivarse en el interior de una capa de 1 mm. Si cultiva las células en el interior, agregue las células al gel antes de colocar en placa a una densidad recomendada de 3-4 x 104 células por ml. Para disociar las células de este gel, utilice proteasa en PBS sin calcio, magnesio o EDTA, a una concentración de 0,6-2,4 unidades por ml.
Other Notes
El ECM se preparó a una concentración proteica de 8-12 mg/ml (en DMEM), que contenía laminina como componente principal, colágeno de tipo IV, proteoglucano sulfato de heparina, entactina y otros componentes menores. La adición de colágeno de tipo IV al gel de ECM aumenta la polimerización.
El producto contiene 50 mg/l de sulfato de gentamicina.
Disclaimer
Para su conservación a largo plazo, mantenga el producto a -20°C. El gel ECM puede conservarse a una temperatura de 2-8°C durante un máximo de 72 horas.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
E6909L2020C0543
description
liquid, BioReagent, suitable for cell culture
description
growth-factor reduced, without phenol red, liquid, BioReagent, suitable for cell culture
description
1-2 mg/mL in Tris-buffered saline, 0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
description
Type IV (Miller), lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
liquid
form
liquid
form
aqueous solution
form
lyophilized powder
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
UniProt accession no.
P43407, P10493, Q61092, P02469, P02468, Q61789, P19137, Q61001
UniProt accession no.
Q05793, Q61001, P19137, P02468, P43407, P02469, P10493, Q61092, Q61789
UniProt accession no.
P02469, P19137, P02468, Q61092
UniProt accession no.
B1AVK5, Q63ZW6, P08122, Q9QZS0, P02463
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–10 of 10 Questions  
  1. Can ECM Gel from Engelbreth-Holm-Swarm murine sarcoma be coated on a plate and stored overnight at 4C in parafilm to be used the next day?
    1 answer
    1. If not used immediately, parafilm wrap the ECM coated culture plates and store at 2-8°C until ready to
      use. Use the ECM coated culture plates within 3-4 days.
      Helpful?
  2. Is this product suitable for implantation of tumors in mice or does the phenol red preclude it?
    1 answer
    1. Product E1270 Sigma-Aldrich ECM Gel from Engelbreth-Holm-Swarm murine sarcoma has been validated for cell culture applications only. This product is designed for coating tissue culture glassware. It has not been validated for in vivo use.
      Please refer to the following link below for more information:
      https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/3d-cell-culture/ecm-gel-product-protocols
      Helpful?
  3. Can this be used for xenograft studies in immuncompromised mice.
    1 answer
    1. This product is not tested on xenograft studies in immunocompromised mice. It is not recommended to be used for that application.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. Are ECM Gels, Products E1270 and E6909, the same as Matrigel (from BD)?
    1 answer
    1. Product No. E1270, ECM gel is the equivalent of Matrigel from BD only produced by Sigma-Aldrich.
      Helpful?
  6. The data sheet for Product E1270, ECM Gel from Engelbreth-Holm-Swarm murine sarcoma, says that it may be diluted up to twofold. What does that mean?
    1 answer
    1. ECM gel can be diluted twofold with cold Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DME).  This means 1 part ECM gel and 1 part DME.
      Helpful?
  7. How can I retrieve my cells from Product E1270,  ECM Gel from Engelbreth-Holm-Swarm murine sarcoma?
    1 answer
    1. Dispase (Product No. D4818) is a Bacillus-derived neutral protease that is recommended for recovering cells cultured on ECM (Product No. E1270) or Matrigel. Dispase will yield a single cell suspension far more effectively than trypsin, collagenase, or other proteolytic enzymes. Dispase is gentle and will not damage cells harvested for sub-cultivation or other study.
      Helpful?
  8. Are Products E1270 and E6909, ECM Gel from Engelbreth-Holm-Swarm murine sarcoma, growth factor reduced like Matrigel (from BD)?
    1 answer
    1. Product No. E1270 is not growth factor reduced. Product No. E6909 is ECM gel, growth factor reduced.
      Helpful?
  9. What is the calcium concentration in Products E1270, ECM Gel from Engelbreth-Holm-Swarm murine sarcoma?
    1 answer
    1. The approximate concentration of CaCl2 in the ECM solution is 0.265 mg/mL.
      Helpful?
  10. Do Products E1270 and E6909, ECM Gel from Engelbreth-Holm-Swarm murine sarcoma, contain phenol red?
    1 answer
    1. Product E1270 ECM gel does contain phenol-red from the Dulbecco's modified Eagle's medium component of the product.  Product No. E6909, ECM gel, growth factor reduced, is phenol red free.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review