Documentos
FAK100
Sigma-Aldrich
Kit de tinción de citoesqueleto de actina / adhesión focal
The Actin Cytoskeleton & Focal Adhesion Staining Kit consists of TRITC-conjugated phalloidin, anti-Vinculin & DAPI for the immunofluorescent staining of actin filaments in the cytoskeleton as well as the nucleus of the cells.
Sinónimos:
Actin Staining Kit
About This Item
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
biological source
mouse
Quality Level
species reactivity
bovine, pig, human, rabbit
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
shipped in
wet ice
General description
El kit de tinción del citoesqueleto de actina y la adhesión focal consta de tres componentes (faloidina conjugada con TRITC, anti-vinculina y DAPI) para la tinción inmunofluorescente de los filamentos de actina del citoesqueleto, los contactos focales y el núcleo de las células.
Los reactivos y materiales suministrados en el kit de tinción del citoesqueleto de actina y la adhesión focal son suficientes para 100 pruebas (incluidos los controles).
Introducción
El citoesqueleto de actina es una red muy dinámica compuesta por polímeros de actina y una gran variedad de proteínas asociadas. La función del citoesqueleto de actina es participar en una variedad de funciones biológicas esenciales en todas las células eucariotas, como el movimiento intracelular y extracelular y el soporte estructural. Para realizar estas funciones, la organización del citoesqueleto de la actina debe estar estrictamente regulada tanto temporal como espacialmente. Muchas proteínas asociadas con el citoesqueleto de actina son, por lo tanto, objetivos probables de las vías de señalización que controlan el montaje de la actina. El ensamblaje del citoesqueleto de actina está regulado a múltiples niveles, como la organización de los monómeros de actina (proteína G) en polímeros de actina y la superorganización de los polímeros de actina en una red filamentosa (actina F - el principal constituyente de los microfilamentos) [1]. Esta superorganización de polímeros de actina en una red filamentosa está mediada por proteínas de unión lateral o reticulantes de la actina [2, 3, 4]. El citoesqueleto de actina es una estructura dinámica que cambia rápidamente de forma y organización en respuesta a los estímulos y la progresión del ciclo celular. Por consiguiente, una alteración de su regulación normal puede inducir transformaciones celulares, y por lo tanto, cáncer. Se ha demostrado que las células transformadas contienen menos actina F que las células no transformadas y que exhiben una coordinación atípica de los niveles de actina F con el ciclo celular [5]. La distribución orientacional de los filamentos de actina dentro de una célula es un determinante importante de la forma y la motilidad celulares.
La adhesión focal y las uniones adherentes son complejos asociados a la membrana que sirven como sitios de nucleación para los filamentos de actina y como reticulantes entre el exterior de la célula, la membrana plasmática y el citoesqueleto de actina [6]. La función de las adhesiones focales es estructural, conectando la matriz extracelular (ECM) del exterior con el citoesqueleto de actina del interior. También son sitios de transducción de las señales, iniciando las vías de señalización en respuesta a la adhesión. Las adhesiones focales consisten en receptores de tipo integrina que están fijados a la matriz extracelular y están asociados intracelularmente con complejos proteicos que contienen vinculina (marcador de adhesión focal universal), talina, actinina a, paxilina, tensina, zysin y cinasa de adhesión focal (FAK) [7,8].
EL kit de tinción del citoesqueleto de actina y la adhesión focal de CHEMICON (número de referencia FAK100) es una herramienta inmunocitoquímica muy sensible que contiene faloidina marcada con fluorescencia (faloidina conjugada con TRITC) para determinar la orientación local de los filamentos de actina dentro de las células y un anticuerpo monoclonal de ratón frente a la vinculina que es muy específico para la tinción de los contactos focales en las células.
Application
Categoría de investigación
Estructura celular
Subcategoría de investigación
Citoesqueleto
Components
Anticuerpo monoclonal anti-vinculina, clon 7F9 purificado (número de referencia 90227). Un vial que contiene 100 μl a 1 mg/ml.
Faloidina conjugada con TRITC (Nº de ref. 90228). Un vial que contiene 15 μg.
DAPI (Nº de ref. 90229). Un vial que contiene 100 μl.
Storage and Stability
Cuando se conservan a 2-8º C, los componentes del kit son estables hasta la fecha de caducidad. No lo congele ni lo exponga a temperaturas elevadas. Deseche los reactivos que pudieran quedar una vez pasada la fecha de caducidad.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
Visite la Librería de documentos
Cell culture and motility study on a polymer surface with a nanometer-scaled stripe structure.
Sakamoto Y, Sato K, Abo M, Tsukahara T, Kitamori T, Abe K, Yoshimura E
Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry null
Patterning discrete stem cell culture environments via localized self-assembled monolayer replacement.
JT Koepsel, WL Murphy
Langmuir null
High intracellular iron oxide nanoparticle concentrations affect cellular cytoskeleton and focal adhesion kinase-mediated signaling.
Soenen SJ, Nuytten N, De Meyer SF, De Smedt SC, De Cuyper M
Small null
Design of a novel fibronectin-mimetic peptide-amphiphile for functionalized biomaterials.
Mardilovich, Anastasia, et al.
Langmuir, 22, 3259-3264 (2006)
Mitochondria-targeted peptide MTP-131 alleviates mitochondrial dysfunction and oxidative damage in human trabecular meshwork cells.
Min Chen,Bingqian Liu,Qianying Gao,Yehong Zhuo,Jian Ge
Investigative Ophthalmology & Visual Science null