DX2510
Drierite™ non-Indicating
8 Mesh
Sinónimos:
Drierite™ non-Indicating, desiccant
About This Item
Productos recomendados
Formulario
granular
tamaño
8 mesh
color
white
tamaño de partícula
8 mesh
mp
1450 °C
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Ca+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Ca.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Clave InChI
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Nota de análisis
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable