456071
Drierite™
with indicator, 6 mesh
Sinónimos:
Calcium sulfate, Gypsum
Formulario
chunks
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
tamaño de partícula
6 mesh
cadena SMILES
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ca.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Clave InChI
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Aplicación
it may be employed as drying agent in the following studies:
- For the removal of water via adsorption during the gas-chromatographic estimation of methanol, ethanol and isopropanol in biological samples.[3]
- As scrubber for the drying of air.[4]
- For the drying of nitrile samples during the calorimetric estimation of their enthalpies of vaporization.[5]
- For the removal of water vapor during the coulometric estimation of carbon dioxide for air pollution monitoring.[6]
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?