Merck
238937
Sigma-Aldrich
Drierite
without indicator, 8 mesh
Sinónimos:
Calcium sulfate, Gypsum
Seleccione un Tamaño
454 G
US$ 77,10
2.3 KG
US$ 190,00
US$ 77,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
454 G
US$ 77,10
2.3 KG
US$ 190,00
About This Item
Fórmula lineal:
CaSO4
Número de CAS:
Peso molecular:
136.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NB.24
US$ 77,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
chips
tamaño de partícula
8 mesh
cadena SMILES
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ca.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Clave InChI
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Drierite can be used as a desiccant to dry solvents in various reactions. For example, it is used to dry acetone in the preparation of C-H activated Ir(I) acetonyl complex[1].
Información legal
A product of Reilly Industries, Inc. ®W.A. Hammond Drierite Co.
Drierite is a trademark of W.A. Hammond Drierite Co., LTD
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Iridium (i) PNP complexes in the sp 3 C--H bond activation of methyl propanoate and related esters
Coetzee J, et al.
Dalton Transactions, 44, 1585-1591 (2015)
The ontogeny of personality in the wild guinea pig.
Guenther A, et al.
Animal behaviour, 90, 131-139 (2014)
The analysis of carbon monoxide in urban air at the ppm level, and the normal carbon monoxide value.
L Dubois et al.
Journal of the Air Pollution Control Association, 16(3), 135-139 (1966-03-01)
Enthalpies of vaporization of organic compounds.
Howard PB and Wadso I.
Acta Chemica Scandinavica, 24, 145-149 (1970)
GAS CHROMATOGRAPHIC DETERMINATION OF LOWER ALCOHOLS IN BIOLOGIC SAMPLES.
H LYONS et al.
Clinical chemistry, 10, 429-432 (1964-05-01)