Documentos clave
DX2515
Supelco
Drierite Indicating
size 8 mesh
Sinónimos:
desiccant
About This Item
Código UNSPSC:
41123003
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
granular
tamaño
8 mesh
tamaño de partícula
8 mesh
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
Descripción general
8 Mesh
Aplicación
8 Mesh
Información legal
Drierite is a trademark of W.A. Hammond Drierite Co., LTD
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable