Documentos clave
DX0830
Supelco
Diclorometano
Biosynthesis OmniSolv®
Sinónimos:
Cloruro de metileno
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CH2Cl2
Número de CAS:
Peso molecular:
84.93
Beilstein:
1730800
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número índice de la CE:
200-838-9
bp:
39.8-40 °C (lit.)
densidad de vapor
2.9 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Ensayo
≥99.9% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
1223 °F
lim. expl.
22 %
dilution
(for synthesis)
impurezas
≤0.3 μeq/g Titrable acid
≤1 ppm Halogen (as Cl)
≤30 ppm Water (H2O)
residuo de evap.
≤1 ppm
color
APHA: ≤10
índice de refracción
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
-95 °C
−95 °C (lit.)
solubilidad
20 g/L
densidad
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤231 nm
Absorción UV
λ: 231 nm Amax: ≤1.00
λ: 240 nm Amax: ≤0.20
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
λ: 270 nm Amax: ≤0.005
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Clave InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Biosynthesis OmniSolv®
Envase
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Nota de preparación
Product filtered through a 0.2 μm filter
Nota de análisis
Assay (GC)99.9% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)500ppt maxFormClear liquidHalogen (as Cl)1ppm maxInfrared SpectrumConforms to standardTitrable acid0.3µeq/g maxUV Abs. at 231 nm1.00AU maxUV Abs. at 240 nm0.20AU maxUV Abs. at 250 nm0.01AU maxUV Abs. at 270 nm0.005AU maxUV Cut-off231nm maxWater (H2O)30ppm max
Evaporation Number: 1.9
Información legal
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
The 4L M-Bottle provides safe handling of solvents due to an innovative solvent bottle design with sealing technology to eliminate leaks and reduce risks in solvent dispensing.