Documentos clave
DX0838
Supelco
Diclorometano
HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Sinónimos:
Cloruro de metileno
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CH2Cl2
Número de CAS:
Peso molecular:
84.93
Beilstein:
1730800
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número índice de la CE:
200-838-9
bp:
39.8-40 °C (lit.)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
reagent
Nivel de calidad
Agency
meets USP/NF
densidad de vapor
2.9 (vs air)
presión de vapor
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Ensayo
≥99.8% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
1223 °F
lim. expl.
22 %
técnicas
HPLC: suitable
dilution
(HPLC: suitable)
impurezas
≤0.0003 meq/g Titrable acid
≤0.02% Water (H2O)
residuo de evap.
≤5 ppm
color
APHA: ≤10
índice de refracción
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
-95 °C
−95 °C (lit.)
solubilidad
20 g/L
densidad
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤235 nm
Absorción UV
λ: 235 nm Amax: ≤1.00
λ: 240 nm Amax: ≤0.35
λ: 250 nm Amax: ≤0.10
λ: 260 nm Amax: ≤0.04
λ: 270 nm Amax: ≤0.01
λ: 340-400 nm Amax: ≤0.01
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Clave InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
DX0838P-1 is packaged in poly coated glass bottles
Stabilized with an alkene.
HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Envase
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Nota de preparación
Product filtered through a 0.2 μm filter
Nota de análisis
AppearanceClear liquid, free from particulatesAssay (GC)99.8% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue5ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFree halogensTo pass testInfrared SpectrumConforms to standardTitrable acid0.0003meq/g maxUV Abs. at 235 nm1.00AU maxUV Abs. at 240 nm0.35AU maxUV Abs. at 250 nm0.10AU maxUV Abs. at 260 nm0.04AU maxUV Abs. at 270 nm0.01AU maxUV Abs. at 340 - 4000.01AU maxUV Cut-off235nm maxWater (H2O)0.02% max
Evaporation Number: 1.9
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash