Documentos clave
8.22260
Sigma-Aldrich
Ácido succínico
for synthesis
Sinónimos:
Ácido butanodióico
About This Item
Fórmula lineal:
HOOCCH2CH2COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
118.09
Beilstein:
1754069
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
203-740-4
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (acidimetric)
Formulario
solid
temp. de autoignición
470 °C
potencia
2260 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
235 °C (lit.)
235 °C/1013 hPa
mp
184-186 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point 206 °C
solubilidad
water: 58 g/L at 20 °C
densidad
1.56 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
940 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Clave InChI
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 184 °C
Melting range (upper value): ≤ 189 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable