797987
Ácido succínico
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99.0%
Sinónimos:
Ácido butanodióico
Productos recomendados
grado
ACS reagent
anhydrous
Nivel de calidad
Línea del producto
Redi-Dri™
Ensayo
≥99.0%
Formulario
powder
impurezas
≤0.001% N compounds
≤0.001% insolubles
residuo de ign.
≤0.02%
bp
235 °C (lit.)
mp
184-186 °C (lit.)
solubilidad
methanol: soluble 0.4 g/10 mL
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
trazas de catión
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Clave InChI
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.