Merck
S7501
Sigma-Aldrich
Ácido succínico
greener alternative
ReagentPlus®, BioRenewable, ≥99.0%
Sinónimos:
Ácido butanodióico
Seleccione un Tamaño
500 G
US$ 256,00
1 KG
US$ 360,00
5 KG
US$ 1.200,00
US$ 256,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 G
US$ 256,00
1 KG
US$ 360,00
5 KG
US$ 1.200,00
About This Item
Fórmula lineal:
HOOCCH2CH2COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
118.09
Beilstein:
1754069
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.71
US$ 256,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
reagent
Nivel de calidad
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
≥99.0%
características de los productos alternativos más sostenibles
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
235 °C (lit.)
mp
184-186 °C (lit.)
solubilidad
H2O: soluble 1 g/10 mL
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Clave InChI
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is biobased and thus aligns with "Use of Renewable Feedstocks". Click here for more information.
Información legal
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
James H Marden et al.
Evolution; international journal of organic evolution, 67(4), 1105-1115 (2013-04-05)
Oxygen conductance to the tissues determines aerobic metabolic performance in most eukaryotes but has cost/benefit tradeoffs. Here we examine in lowland populations of a butterfly a genetic polymorphism affecting oxygen conductance via the hypoxia-inducible factor (HIF) pathway, which senses intracellular
José Manuel Otero et al.
PloS one, 8(1), e54144-e54144 (2013-01-26)
Saccharomyces cerevisiae is the most well characterized eukaryote, the preferred microbial cell factory for the largest industrial biotechnology product (bioethanol), and a robust commerically compatible scaffold to be exploitted for diverse chemical production. Succinic acid is a highly sought after
G M Tannahill et al.
Nature, 496(7444), 238-242 (2013-03-29)
Macrophages activated by the Gram-negative bacterial product lipopolysaccharide switch their core metabolism from oxidative phosphorylation to glycolysis. Here we show that inhibition of glycolysis with 2-deoxyglucose suppresses lipopolysaccharide-induced interleukin-1β but not tumour-necrosis factor-α in mouse macrophages. A comprehensive metabolic map
Hilal Taymaz-Nikerel et al.
Metabolic engineering, 16, 115-129 (2013-02-02)
The interactions between the intracellular metabolome, fluxome and growth rate of Escherichia coli after sudden glycolytic/gluconeogenic substrate shifts are studied based on pulses of different substrates to an aerobic glucose-limited steady-state (dilution rate=0.1h(-1)). After each added glycolytic (glucose) and gluconeogenic
Yun Chen et al.
Current opinion in biotechnology, 24(6), 965-972 (2013-04-02)
Bio-based production of chemical building blocks from renewable resources is an attractive alternative to petroleum-based platform chemicals. Metabolic pathway and strain engineering is the key element in constructing robust microbial chemical factories within the constraints of cost effective production. Here
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf