Saltar a
84809
Sebacic acid
≥95.0% (GC)
Sinónimos:
Decanedioic acid
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 56,60
1 kg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 135,00
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HO2C(CH2)8CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
202.25
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-845-5
Beilstein/REAXYS Number:
1210591
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
US$ 56,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
1 mmHg ( 183 °C)
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
bp
294.5 °C/100 mmHg (lit.)
mp
133-137 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C10H18O4/c11-9(12)7-5-3-1-2-4-6-8-10(13)14/h1-8H2,(H,11,12)(H,13,14)
InChI key
CXMXRPHRNRROMY-UHFFFAOYSA-N
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
848406156178.00753
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
99% (CP)
assay
≥98.0% (GC)
bp
294.5 °C/100 mmHg (lit.)
bp
178-179 °C/3 mmHg (lit.)
bp
294.5 °C (lit.)
bp
295 °C/133 hPa
mp
133-137 °C (lit.)
mp
-
mp
133-137 °C (lit.)
mp
130-133 °C
vapor pressure
1 mmHg ( 183 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
1.3 hPa ( 183 °C)
functional group
carboxylic acid
functional group
ester
functional group
-
functional group
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sebacic acid
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)