Documentos clave
8.14506
Sigma-Aldrich
Chlorobenzene
special quality for synthesis
Sinónimos:
Chlorobenzene, Phenyl chloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H5Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
112.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número índice de la CE:
203-628-5
NACRES:
NA.21
bp:
132 °C/1013 hPa
grado
for synthesis
synthesis grade
Nivel de calidad
presión de vapor
12 hPa ( 20 °C)
Ensayo
≥99.5% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
590 °C
potencia
2000-4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
1.3-11 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
7 (20 °C)
bp
132 °C/1013 hPa
mp
-45 °C
temperatura de transición
flash point 27 °C
densidad
1.11 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clave InChI
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.105 - 1.107
Water (K. F.): ≤ 0.03 %
Free acid: ≤ 0.0002 meq/ml
Free alkali: ≤ 0.0002 meq/ml
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
80.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
27 °C
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1