1.00456
Nitric acid
65%, for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur,ISO
Sinónimos:
Ácido nítrico solution
About This Item
Productos recomendados
product name
Ácido nítrico al 65 %, for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur,ISO
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Quality Level
vapor pressure
9.4 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥65.0% (alkalimetric)
form
liquid
impurities
≤0.010 ppm Ag (Silver)
≤0.010 ppm As (Arsenic)
≤0.010 ppm Ba (Barium)
≤0.010 ppm Be (Beryllium)
≤0.010 ppm Cd (Cadmium)
≤0.010 ppm Co (Cobalt)
≤0.010 ppm Cu (Copper)
≤0.010 ppm Li (Lithium)
≤0.010 ppm Mn (Manganese)
≤0.010 ppm Mo (Molybdenum)
≤0.010 ppm Pb (Lead)
≤0.010 ppm Sr (Strontium)
≤0.010 ppm V (Vanadium)
≤0.020 ppm Bi (Bismuth)
≤0.020 ppm Cr (Chromium)
≤0.020 ppm Ge (Germanium)
≤0.020 ppm In (Indium)
≤0.020 ppm Ni (Nickel)
≤0.020 ppm Ti (Titanium)
≤0.020 ppm Tl (Thallium)
≤0.020 ppm Zn (Zinc)
≤0.020 ppm Zr (Zirconium)
≤0.050 ppm Al (Aluminium)
≤0.050 ppm Au (Gold)
≤0.050 ppm Ga (Gallium)
≤0.050 ppm Mg (Magnesium)
≤0.100 ppm Ca (Calcium)
≤0.100 ppm Fe (Iron)
≤0.100 ppm K (Potassium)
≤0.100 ppm Pt (Platinum)
≤0.2 ppm Chloride (Cl)
≤0.2 ppm Heavy metals (as Pb)
≤0.2 ppm Phosphate (PO4)
≤0.200 ppm Na (Sodium)
≤0.5 ppm Sulfate (SO4)
SMILES string
O[N+]([O-])=O
ign. residue
≤3 ppm (as SO4)
color
APHA: ≤10
pH
<1 (20 °C in H2O, strongly acid)
bp
121 °C/1013 hPa
mp
-32 °C
density
1.39 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
- Comparación de elementos esenciales y tóxicos en pacientes varones con cáncer de esófago, pulmón, boca y vejiga urinaria con respecto a controles: en la investigación se utilizó ácido nítrico al 65 % en el proceso de digestión de la muestra para la determinación de oligoelementos en tejidos neoplásicos de los pacientes mediante espectrometría de absorción atómica (Kazi et al., 2015).
- Interacción entre oligoelementos cancerígenos y anticancerígenos en muestras de cuero cabelludo de diferentes tipos de pacientes pakistaníes femeninas con cáncer: en este estudio se empleó ácido nítrico al 65 % para la digestión de las muestras de cuero cabelludo, analizando oligoelementos mediante espectrometría de absorción atómica (Wadhwa et al., 2015).
Analysis Note
Identidad: pasa la prueba
Aspecto: pasa la prueba
Color (Hazen): ≤ 10 Hazen
Densidad (d 20/20): 1,384 - 1,416
Cloruros (Cl): ≤ 0,2 ppm
Fosfatos (PO₄): ≤ 0,2 ppm
Sulfatos (SO₄): ≤ 0,5 ppm
Metales pesados (como Pb): ≤ 0,2 ppm
Ag (Plata): ≤ 0,010 ppm
Al (Aluminio): ≤ 0,050 ppm
As(Arsénico): ≤ 0,010 ppm
Au (Oro): ≤ 0,050 ppm
Ba (Bario): ≤ 0,010 ppm
Be (Berilio): ≤ 0,010 ppm
Bi (Bismuto): ≤ 0.020 ppm
Ca (Calcio): ≤ 0,100 ppm
Cd (Cadmio): ≤ 0,010 ppm
Co (Cobalto): ≤ 0,010 ppm
Cr (Cromo): ≤ 0,020 ppm
Cu (Cobre): ≤ 0,010 ppm
Fe (Hierro): ≤ 0,100 ppm
Ga (Galio): ≤ 0,050 ppm
Ge (Germanio): ≤ 0,020 ppm
In (Indio): ≤ 0,020 ppm
K (Potasio): ≤ 0,100 ppm
Li (Litio): ≤ 0,010 ppm
Mg (Magnesio): ≤ 0,050 ppm
Mn (Manganeso): ≤ 0,010 ppm
Mo (Molibdeno): ≤ 0,010 ppm
Na (Sodio): ≤ 0,200 ppm
Ni (Níquel): ≤ 0,020 ppm
Pb (Plomo): ≤ 0,010 ppm
Pt (Platino): ≤ 0,100 ppm
Sr (Estroncio): ≤ 0,010 ppm
Ti (Titanio): ≤ 0,020 ppm
Tl (Talio): ≤ 0,020 ppm
V (Vanadio): ≤ 0,010 ppm
Zn (Cinc): ≤ 0,020 ppm
Zr (Circonio): ≤ 0,020 ppm
Residuos tras ignición (como SO₄): ≤ 3 ppm
Fecha de caducidad: véase etiqueta del producto
Reactivo ISO
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Storage Class
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Artículos
Spectroquant® Iron Test - a suitable alternative to ICP or AAS for determination of iron in drinking water, mineral water, groundwater, and spring water.
Protocolos
Photometric determination with PAR subsequent to acid mineralisation; DIN decomposition
Determinación fotométrica con dimetilglioxima tras mineralización ácida; descomposición DIN
Determinación fotométrica o turbidimétrica tras extracción en agua agua/fusión
Photometric determination with Dimethylglyoxime subsequent to acid mineralisation; DIN decomposition
Contenido relacionado
Glass bottles are ideal for storing acids because they are inert and offer a long shelf life.