Documentos
5.43804
Supelco
Ácido fórmico 98 - 100%
for HPLC LiChropur
Sinónimos:
Ácido fórmico
About This Item
Fórmula lineal:
HCOOH
Número de CAS:
Peso molecular:
46.03
Beilstein/REAXYS Number:
1209246
MDL number:
UNSPSC Code:
41116105
EC Index Number:
200-579-1
NACRES:
NB.21
agency
suitable for DIN 38407-42
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Quality Level
reg. compliance
suitable for FDA C-010.02
vapor density
1.6 (vs air)
vapor pressure
44.8 mmHg ( 20 °C)
assay
≥98% (alkalimetric)
form
liquid
autoignition temp.
1004 °F
expl. lim.
12-38 % (v/v)
57 %
technique(s)
HPLC: suitable
refractive index
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
100-101 °C (lit.)
101 °C/1013 hPa
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
transition temp
flash point 49.5 °C
density
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.05 ppm
Ca: ≤0.20 ppm
Cu: ≤0.020 ppm
Fe: ≤2.0 ppm
K: ≤0.10 ppm
Mg: ≤0.50 ppm
Na: ≤0.50 ppm
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI key
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
El ácido fórmico al 98 - 100 % se utiliza como componente de la fase móvil en el sistema HPLC–UV para la separación de seis ácidos orgánicos: los ácidos málico, tartárico, cítrico, acético, láctico y succínico.
Application
El ácido fórmico al 98–100 % puede utilizarse como aditivo de fase móvil para los estudios comparativos utilizando detección mediante DAD (detector de matriz de diodos).
Recommended products
Descubra los reactivos LiChropur ideales para análisis mediante HPLC o LC-MS
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
121.1 °F
flash_point_c
49.5 °C
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
HPLC analysis of organic acids using a novel stationary phase
de Quiros, et al.
Talanta, 78(2), 643-646 (2009)
Rapid determination of key impurities in high purity bisphenol A with reversed phase separation and triple quadrupole mass spectrometry
Kramer A, et al.},
Journal of Chromatography A, 1677, 463293-463293 (2022)
Artículos
HPLC-UV method detects 9 antioxidants like propyl gallate in food using a Discovery®
An accurate and precise HPLC-PDA measurement of 32 cannabinoids and 2 cannflavins in hemp samples using a single extraction in less than 32 minutes.