524628
Phosphatase Inhibitor Cocktail IV
liquid, for the inhibition of serine/threonine and alkaline phosphatases
Sinónimos:
Phosphatase Inhibitor
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Phosphatase Inhibitor Cocktail Set IV, Phosphatase inhibitor Cocktail Set IV is a cocktail of three phosphatase inhibitors for the inhibition of both serine/threonine and alkaline phosphatases.
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
solubilidad
water: soluble
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Serine/threonine and alkaline phosphatases
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - (refers to pure substance)