Documentos clave
391336-M
Millipore
BICINE
ULTROL® Grade, >99% (titration), zwitterionic amino acid buffer useful pH range 7.5-9.0
Sinónimos:
Bicine, ULTROL® Grade, N,N- bis-(2-Hydroxyethyl)glycine, N,N-bis-(2-Hydroxyethyl)glycine
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.28
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
descripción
Merck USA index - 14, 1201
Nivel de calidad
Ensayo
>99% (titration)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
pKa (20 °C)
8.4
solubilidad
water: 5 mg/mL
trazas de anión
sulfate (SO42-): ≤0.005%
trazas de catión
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): <0.0005%
temp. de almacenamiento
10-30°C
cadena SMILES
[Na+].N(CCO)(CCO)CC(=O)[O-]
InChI
1S/C6H13NO4.Na/c8-3-1-7(2-4-9)5-6(10)11;/h8-9H,1-5H2,(H,10,11);/q;+1/p-1
Clave InChI
MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
A zwitterionic amino acid buffer active in the pH 7.6-9.0 range. Has a pKa of 8.26 at 25°C.
A zwitterionic amino acid buffer useful in the pH range of 7.5-9.0 (Absorbance: <0.05 at 260 nm, 100 mM, H2O). Has a pKa of 8.26 at 25°C.
Absorbance (5%, H2O, 250 nm): <0.05.
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable