G2879
Glycine hydrochloride
≥99% (HPLC)
Sinónimos:
Aminoacetic acid hydrochloride, Glycine HCl, Glycocoll hydrochloride, Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Glycocoll
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (HPLC)
Formulario
powder
mol peso
111.53
condiciones de almacenamiento
(Tightly closed Dry)
concentración
≤100%
técnicas
immunohistochemistry: suitable
mp
176-180 °C (lit.)
solubilidad
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Cl.NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2.ClH/c3-1-2(4)5;/h1,3H2,(H,4,5);1H
Clave InChI
IVLXQGJVBGMLRR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
This page shows and discusses three protocols for stripping and reprobing a western blot membrane.