Documentos clave
1.01910
Millipore
N,N-Bis(2-hydroxyethyl) glycine
(BICINE) buffer substance
Sinónimos:
N,N-Bis(2-hydroxyethyl) glycine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H13NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
163.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161703
Número índice de la CE:
205-755-1
NACRES:
NA.05
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
pH
4-5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
185-192 °C
solubilidad
100 g/L
densidad aparente
364 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Na+].N(CCO)(CCO)CC(=O)[O-]
InChI
1S/C6H13NO4.Na/c8-3-1-7(2-4-9)5-6(10)11;/h8-9H,1-5H2,(H,10,11);/q;+1/p-1
Clave InChI
MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
Nota de análisis
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
UV-Absorption (250 nm, 50 g/l, 1 cm, water): ≤ 0.05
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Sulphate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 0.2 %
Biological buffer, pKa at 20 °C: 8.35
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable