251635
Daminozide
Sinónimos:
Daminozide, Histone Lysine Demethylase Inhibitor XII, LSD1 Inhibitor VI, N,N-Dimethylamino-succinamic acid, Succinic acid-2,2-dimethylhydrazide, 4-(2,2-Dimethylhydrazinyl)-4-oxobutanoic acid, BHC100 Inhibitor VI, KDM2A Inhibitor, KIAA1718 Inhibitor VI, LSD Inhibitor VI, PHF8 Inhibitor, JHDM Inhibitor VI
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (NMR)
Nivel de calidad
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
color
white
solubilidad
water: 10 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C6H12N2O3/c1-8(2)7-5(9)3-4-6(10)11/h3-4H2,1-2H3,(H,7,9)(H,10,11)
Clave InChI
NOQGZXFMHARMLW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable