Documentos clave
1.93230
Supelco
Hidrogenofosfato de di-potasio trihidratado
for analysis EMPARTA® ACS
Sinónimos:
di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
HK2O4P · 3H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
228.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
ACS reagent
anhydrous
Formulario
solid
pH
9.2(- weakly alkaline)
mp
>450 °C (> 842 °F)
solubilidad
water: soluble
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[K+].[K+].[P](=O)([O-])([O-])O.O.O.O
InChI
1S/2K.H3O4P.3H2O/c;;1-5(2,3)4;;;/h;;(H3,1,2,3,4);3*1H2/q2*+1;;;;/p-2
Clave InChI
XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Envase
1.93230.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93230.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
1.93230.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Información legal
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable